可以减少加工时间,提高灵活性
我们的生物工艺容器系统包括标准和定制选项,涵盖多种应用、尺寸和连接系统。这是我们无菌和非无菌生物工艺产品综合套装的一部分,可以支持您所有的生物生产需求,包括生物工艺容器和衬袋、歧管组件、外部支持容器、一次性生物反应器以及一次性混合器。
获取更多资讯 ›
广受欢迎的生物工艺容器产品
标准的生物工艺容器
标准的生物工艺容器
Nalgene™ FEP 带盖窄口瓶
Nalgene™ 聚碳酸酯 InVitro Biotainer™ 生物存储容器瓶和细口大瓶
Nalgene™ 方型带盖 PETG 培养基瓶
Nalgene™ 方型带盖 PETG 培养基瓶
生物工艺容器专题目录
一次性生物工艺容器
Thermo Scientific™ 生物工艺容器 (BPC) 袋子和运输组件是一次性灵活使用的容器系统,通常用于生物制药和生物制造工业中的关键性液体处理应用。
生产细口大瓶和配件
我们的 Nalgene™ 细口大瓶和液体容器为关键应用提供必要的支持文件、选项和对清洁验证敏感的设计。我们还通过液体运输选项、预消毒和强制萃取研究提供定制服务。
生产瓶和配件
我们的高品质塑料 Nalgene 瓶适合需要对大量中间体和关键试剂进行加工和储存的制药和生物技术应用。有多种树脂材料、瓶形状和瓶大小(0.5mL - 50L)可供选择。
生产桶
可以在此类耐用、多用途容器中盛放和储存生物生产液体。Nalgene 生产桶是不锈钢桶的经济型替代品。我们的生产桶具有多种尺寸和形状选择(从 75L 到 380L),具有生产就绪和经久耐用的性能。
加工离心瓶
无论您的应用是否包括分离、大容量颗粒分离、蛋白质纯化或 DNA 分离的需求,我们的 Nalgene 离心瓶的全面选择均能为每一种规模提供解决方案。我们的瓶子材料多样,大小不一(从 175mL 到 2L)。
液体运输 & 定制
液体输送系统一般都由众多组件组成,均需要寻求供应商、采购、入库和组装。我们可以减轻您管理单个组件和内部验证系统的负担。
Care and use of Nalgene labware
For most general applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ plastics may be washed in a mild (non-alkaline is recommended) detergent, followed by a rinse with tap water and then distilled water. Do not use abrasive cleaners or scouring pads on any plastic labware, or strong alkaline cleaning agents with polycarbonate.
Learn more ›
Resources