CaptureSelect header bioproduction
使用 CaptureSelect 亲和产品简化纯化过程
赛默飞世尔科技 CaptureSelect 技术能采用经过验证的亲和解决方案对抗体、抗体片段和蛋白进行纯化。  这些产品可提高纯度和收率,在设计上能简化研究工艺流程,节省生物制药药物开发的时间和成本。
  生物工艺产品: 独具特色的产品,可高效直接地捕获纯化各种生物分子,比如抗体和抗体片段、融合蛋白(Fc 和白蛋白)以及生物类似激素。 对应的配基脱落检测为工艺开发或常规质量控制过程提供了更多工具。
抗体衍生疗法      生物类似物和重组蛋白 
病毒载体和疫苗
  定制配体开发: 为特定产品和工艺开发的亲和解决方案提供服务。
R&D 规模纯化: 适用于小规模纯化的大量预装柱填料
  • 抗体纯化:使用我们的各系列产品几乎可以纯化来自任何物种的任何形式的抗体
  • 蛋白纯化:为非抗体生物制药的纯化提供一步式解决方案
  • C-标签:市场上最小的亲和标签系统(识别4 个氨基酸),具有高选择性、亲和性,可提供各种洗脱条件。
定量和检测: 用于进一步表征和定量分析生物分子的配套产品
  • HPLC 色谱柱: 赛默飞世尔科技 POROS CaptureSelect 系列亲和色谱预装柱用于快速定量分析免疫球蛋白、融合蛋白、Fab 和双特异抗体
  • 配体偶联物: 生物素标记的CaptureSelect 配基用于分析化验(包括免疫印迹分析和非非标记系统)
  血浆样品制备 一步式一次性剔除人血清和血浆中的大量蛋白质,在进行 2D 凝胶或质谱分析之前去除 99% 的蛋白质。
进一步了解 CaptureSelect 技术
Bioprocessing resources
Click below to access products brochures, training videos, mobile apps, and more.