完整配方
  • 微量组分的均匀分布
  • 干粉形式的完全培养基配方,包括无血清、无蛋白且化学成分确定的营养培养基
  • 已预先调整至适当的pH和渗透压
  • L-谷氨酰胺依赖性系统中只需加入标准添加物L-谷氨酰胺
  • 可定制改进型目录产品和客户的专利配方产品
颗粒状
  • 可立即溶解,减少了培养基配制时间
  • 无尘颗粒减少了麻烦以及环境污染
  • 性能与液体培养基相当
工作流程改进
  • 由于组分数目较少,因此总循环成本较低,减少了原料计划、采购和测试所需的时间
  • 更快速简单的培养基配制,降低了出错的可能性
  • 易于放大研究和生产规模,规格大小范围为2Kg至6000Kg
  • 有各种包装选项可供选择
AGT™帮助您从实验室转向生产
  研究与
开发
  试
生产
  中试
规模
  商业化
生产
AGT™培养基让您可以在从研发到商业化生产过程中使用同样的培养基规格,从而提高了培养基性能的一致性。 我们可以根据您的要求,生产液体培养基,满足您的小规模生产需要。首先生产符合您要求的AGT™粉末,再水化后包装成瓶或袋,以方便使用。 当您需要利用干粉形式的产品扩大生产规模时,我们将直接提供桶装AGT™粉末作为您的最终产品。
更经济高效
我们已创建了基于Excel的可定制AGT™价值模型电子表格,帮助您了解您的公司可以怎样通过使用AGT™培养基替代传统的干粉培养基来节省成本。
简单了解我们的AGT™价值模型
接洽您本地的生物生产专家,索取为您的工厂定制的模型。
水化速度更快
观看AGT™培养基水化视频,同时了解AGT™和传统干粉培养基在实验室环境中的溶解性。
利用一次性系统提高了灵活性
AGT™是一种多功能培养基,可用于多种混合系统。 数据显示采用不同混合技术的各种主要一次性混合系统都具有较高的AGT™培养基混合效率。
查看AGT™混合效率数据