AGT™方法可生产全部化学成分确定、无血清、无蛋白的干粉培养基,此干粉培养基使用方便且易于放大规模。 GIBCO®细胞培养基目录是即买即用的AGT™形式,您自己定制的配方可以AGT™形式订购生产。
现在即可购买最新的AGT™产品!
CD OptiCHO™ AGT™
适合悬浮培养的中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞的生长和重组蛋白的表达。
  • 无动物来源
  • 化学成分确定
  • 无蛋白
技术信息
CD CHO AGT™
优化用于悬浮培养中国仓鼠 (CHO) 细胞的生长和重组蛋白表达。
  • 无动物来源
  • 化学成分确定
  • 无蛋白
技术信息
CD杂交瘤细胞AGT™
优化用于多种杂交瘤和骨髓瘤细胞固定或悬浮培养体系的生长和单克隆抗体的生产。
  • 无动物来源
  • 化学成分确定
  • 无蛋白
技术信息
VP-SFM AGT™
优化用于VERO细胞的生长和病毒生产;也适用于COS-7、MDCK、BHK-21和Hep-2细胞的生长和重组蛋白的生产。
  • 无动物来源
  • 无血清
  • 超低蛋白 (5µg/mL的重组蛋白)
技术信息
CD 293 AGT™
优化用于悬浮培养293细胞的生长
  • 无动物来源
  • 化学成分确定
  • 无蛋白
技术信息
定制AGT™产品
我们能够生产cGMP调整的GIBCO®目录培养基产品,或完全按照您自己的定制配方以AGT™形式生产,包括化学成分确定、无血清和无蛋白培养基。 一些我们最受欢迎的配方——如CD OptiCHO™培养基和OptiPRO™ SFM——也可按需求以AGT™形式提供。
Learn more about customized cGMP media from Gibco®!
非cGMP可行性批次
我们可以使用规格大小达2 kg的小量流体床造粒机生产AGT™形式的非cGMP可行性批次。 配方可以包括对GIBCO®目录产品进行调整的培养基,或您自己完全定制的配方,包括化学成分确定、无血清和无蛋白培养基。
Learn more about non-cGMP media from Gibco® MediaExpress™.