颗粒状细胞培养基是一种使用方便的颗粒状干粉培养基,它将流体床造粒技术应用到细胞培养基的生产上。 利用该专利流程可生产各种无血清、无蛋白且化学成分确定的完整配方的干粉培养基。
AGT™具有液体培养基的优点,且没有其存在的成本、储存和运输问题。 它是一种已预先调整至适当的pH和渗透压的完全培养基。 颗粒可立即溶解,与传统的干粉培养基相比,减少了配制时间。 AGT™培养基有助于降低总循环成本,并减少了原料计划、采购和测试以及培养基配制所需的时间。 AGT™培养基在实现上述优点的同时保持了与液体培养基相当的细胞生长性能。
查看AGT™培养基是如何生产的
有关AGT™培养基的其他详情和数据
浏览有关AGT™培养基的论文和文章