大规模 POROS 散装层析填料
当您需要在大规模条件下内实现高性能和高通量,POROS 散装层析填料是工业级生物分离的业内标准。 这些突破性的硬胶和带有专利的化学结构的填料具有最佳粒径和孔径分布,已广泛应用于多种层析。 POROS 50 µm 填料被证明在一系列流速下皆具有超高的分辨率、动态结合载量和捕获效率,通常用于应用于精纯当中。
CaptureSelect 亲和填料具有出色的选择性,可提高产量并改善初始捕获步骤中的纯度。 我们已经开发出大量产品用于各种生物制品(比如抗体和抗体片段、融合蛋白、激素和病毒)的大规模纯化
索取信息      索取 Robocolumn 样品
离子交换树填料
LSPC_ionXchange
亲和填料
LSPC-affinity
定制填料
LSPC-custom
疏水作用色谱
Hydrophobic-Interaction-Chromatography
CaptureSelect 亲和配体以骆驼源性单域抗体片段为基础,可用于大规模生产过程。 配套的配基脱落检测为工艺开发或常规质量控制过程提供了更多工具。
  • POROS MabCapture A Select 填料
    POROS™ MabCapture™ A Select 是一款新型高通量、低成本的蛋白 A 色谱填料,该填料和MabCapture A填料相比兼具之前的多项改进,同时用的是赛默飞自家的蛋白 A 配体,因而与大多数蛋白 A 色谱填料相比,其价格大幅降低,但仍保持相同的高通量纯化性能。
  • POROS Heparin 50 µm 散装填料
    肝素亲和介质,利用肝素特异的亲和力实现对生物分子的大规模分离,比如生长因子和其他血清成分(包括凝血因子和核苷酸结合蛋白)。
  • GoPure 1.2 cm 直径色谱柱
    适用于填料筛选和实验室规模纯化。 它特别适用于工业级层析单元操作的缩小模型(比如病毒清除研究)。 色谱柱体积为 5 至 20 mL。
CaptureSelect 亲和配体以骆驼源性单域抗体片段为基础,可用于大规模生产过程。 配套的配基脱落检测为工艺开发或常规质量控制过程提供了更多工具。
  • POROS MabCapture A Select 填料
    POROS™ MabCapture™ A Select 是一款新型高通量、低成本的蛋白 A 色谱填料,该填料和MabCapture A填料相比兼具之前的多项改进,同时用的是赛默飞自家的蛋白 A 配体,因而与大多数蛋白 A 色谱填料相比,其价格大幅降低,但仍保持相同的高通量纯化性能。
  • POROS Heparin 50 µm 散装填料
    肝素亲和介质,利用肝素特异的亲和力实现对生物分子的大规模分离,比如生长因子和其他血清成分(包括凝血因子和核苷酸结合蛋白)。
  • GoPure 1.2 cm 直径色谱柱
    适用于填料筛选和实验室规模纯化。 它特别适用于工业级层析单元操作的缩小模型(比如病毒清除研究)。 色谱柱体积为 5 至 20 mL。
资源
Bioprocessing resources
Click below to access products brochures, training videos, mobile apps, and more.
Support
 Request more info on Bioprocessing