230x195-Poros-XQ-17
阴离子交换色谱是离子交换色谱的一种形式,其中带负电荷的生物分子与带正电荷的树脂相结合。
POROS 树脂 AEX 树脂的类型 表面化学结构 BSA 结合能力 (mg/mL) 孔径
D50 二甲氨基丙基 90 1,050 Å
PI50 聚乙烯亚胺(混合胺) 80 2,000 Å
HQ50 季铵化聚乙烯亚胺(混合胺) 75 2,000 Å
XQ 全季铵化胺 >140 1,100 Å
这些 AEX 树脂可用于各种应用:
  • 结合/洗脱: 蛋白、病毒和质粒 DNA 纯化
  • 流动/通过: 通过结合杂质实现痕量杂质去除(DNA、病毒、HCP、聚合体和内毒素)
POROS-diagram
图 1。 阴离子交换树脂具有高容量、高分离度和高度耐盐等特性,可以提供优化的特性以获得最佳结果。
产品订购
POROS 阴离子交换树脂(POROS AEX 树脂)设计用于在一系列 pH 和电导率条件下实现高动态结合能力,从而提高工艺开发的灵活性和生产通量。 50 μm 粒径具备卓越的分离度,不依赖规模和流速即可实现前所未有的杂质清除(图 1)。
POROS AEX 树脂为 50 μm、硬质、聚合物、离子交换色谱树脂,可用于生物分子(包括重组蛋白、单克隆抗体、DNA、病毒和肽类)的色谱分析。 树脂主链由交联聚[苯乙烯二乙烯苯]组成。 多羟基表面涂层具有较低的非特异性结合能力和不同的表面化学结构,可为市场提供四种特有的阴离子交换树脂。
应用资料和网络讲座
生物生产资源
对 Gibco™ 培养基、POROS 层析树脂、Applied Biosystems™ SEQ 快速污染检测或我们的细胞治疗产品提出疑问?点击下方以获取产品手册、培训视频、手机应用程序和更多内容。
Bioprocessing resources
Click below to access products brochures, training videos, mobile apps, and more.