我们已经开发出一系列独特的亲和树脂来帮助您研发下一代抗体药物。 这些亲和树脂可用于临床和商业生产,包括:
  • 用于生产Fab段的平台解决方案,无需考虑轻链类型
  • 为Fc-融合蛋白和pH敏感型IgG提供温和洗脱条件的亲和树脂
  • 基于内源性蛋白A开发出的经济、高效蛋白A树脂
除了亲和树脂,我们还提供特定于产品的ELISA,用于测定可能从色谱柱析出的任何配体。
下图描述了各种产品与抗体或抗体片段的结合位点。
Antibody-purification
Thermo Fisher Scientific提供的CaptureSelect亲和基质:
产品
目标应用
唯一性
RoboColumn^
CaptureSelect CH1-XL 人IgG抗体和Fab段 改良版IgG-CH1,结合能力更强,洗脱范围更广 (pH 3.0−4.5)。  
CaptureSelect IgG-CH1
人IgG抗体和Fab段
CH1域结合,没有游离轻链与片段结合
CaptureSelect KappaXL
人IgG抗体和Fab段,其中包含一条κ轻链
温和洗脱片段和抗体
X
CaptureSelect FcXL
人IgG抗体和Fc-融合蛋白
CH3域结合,人类特异性,识别所有四个亚类,温和的洗脱条件
X
POROS  
MabCapture A Select Resin
单克隆抗体捕获应用 显著提高工艺生产率并减少下游瓶颈 X
^RoboColumn 是 Repligen Corp 的产品。
浏览其他 CaptureSelect 产品 ›
配体偶联物
HPLC亲和色谱柱
预包装色谱柱
如果现有产品无法满足您的特定工艺需求,我们的定制色谱服务可为您构建独特的解决方案。
更多信息 ›
请联系业务开发团队的成员,就进一步开发这些产品的可能性进行讨论。
CaptureSelect 信息
CaptureSelect Leakage ELISA
众多产品与CaptureSelect技术相结合,用于各种生物制品的临床和商业生产。 为了支持这些产品,Thermo Fisher Scientific已经开发出特定于产品的Leakage ELISA用于常规质量分析。 以下是各种Leakage ELISA及其相应亲和树脂的列表。
Bioprocessing resources
Click below to access products brochures, training videos, mobile apps, and more.