LiquidBiopsy 液体活检工作流程
LiquidBiopsy 平台通过优化从采血到游离肿瘤细胞 (CTC)分离和枚举,再到文库制备和 Ion Torrent 技术测序的工作流程各个步骤,让您可以精确地分析临床研究的目标突变。
从血液样本到变异数据的两天综合工作流程
LiquidBiopsy 液体活检平台是两天综合工作流程的一部分,可为来自于单份血液样本的 CTCs 和游离 DNA (cfDNA) 提供基因组研究报告数据。LiquidBiopsy 液体活检仪器可从血液样本自动分离 CTCs。来自于分离细胞的DNA、分离所得的 cfDNA 在单个芯片上与来自于生殖系白白细胞的 DNA 混合,然后在 Ion Torrent™ 测序以上测序。所得的数据可在 Ion Reporter™ 软件上分析。
LiquidBiopsy 液体活检工作流程可从单份血液样本分离 CTCs,并可分子鉴定来自于该血样的 cfDNA 和 CTC DNA 。此研究工作流程可能影响治疗响应和未来的复发。
LiquidBiopsy 液体活检平台可实现自动流动池装填、血液样本上样、靶标细胞分离以及流动芯片上捕获的细胞的 免疫荧光 标记。该平台可实现较高的靶标细胞回收率和优异的纯度,从而枚举和下游分子鉴定罕见细胞。
  • 与 Ion Torrent 测序仪搭配使用,其可提供从样本到测序结果的综合高性价比工作流程。
  • 该平台特别适合低起始量 DNA 测序,不需进行全基因组扩增。
  • 其可对连续采集的存档血液样本进行高度多重分析。
  • 其可达到<1% 的检测限,这一点对与临床研究至关重要。
  • 其可快速出结果;从样本到变异数据的工作流程耗时通常为 2 天。
改变您的思维方式
“我们通过 LiquidBiopsy 液体活检新一代测序工作流程获得结果与实体肿瘤学样本一致。由于我们能够同时测序单一血液样本来源的游离 DNA 和游离肿瘤细胞, 因而在我们的临床研究中,可以获得 更完整的 肿瘤突变谱概况。LiquidBiopsy 液体活检 NGS 工作流程可以克服目前的肿瘤样本获取相关的许多局限,正在变革我们的肿瘤学研究外围检测概念。
Massimo Cristofanilli 博士
精准医学和转化研究副主任
西北大学 Robert H. Lurie 综合癌症研究中心
采用 LiquidBiopsy 液体活检流动芯片实现高捕获率和高样本纯度
LiquidBiopsy 液体活检平台的核心部件是采用基于抗体的主动选择机制实现 CTC 枚举和下游 NGS 分子分析的专利流动芯片,无需采取通常会在数据中引入假阳性结果的全基因组扩增。
高捕获率得益于基于 EpCAM 的方法,该方法还支持采用抗体混合物来实现更多样的细胞复苏。该设计有助于确保携带突变细胞的高捕获率,同时可避免杂质,或避免非靶标细胞与分离设备表面出现无用的结合。
  • 实现<1% 的检测限
  • 高纯度 CTC 捕获,促进下游 NGS 分析
  • CTCs 免疫捕获自铁磁流体
  • 非靶标细胞从芯片上溢出
  • 嵌入的铁磁网格结构可实现细胞枚举
  • 2–7.5 mL (全血)起始样本
  • 1.5–3 小时平台分析时间
低 DNA 起始容量
该平台利用Ion AmpliSeq 技术的功能,可多重分析样本、从 CTCs获得常见低起始量 DNA 产生更多的数据。
高灵敏度多重分析
该仪器支架包含四个流动芯片,可加速出结果,提高实验室通量。LiquidBiopsy 液体活检工作流程结合 Ion Torrent 技术打造出了可扩展的高性价比解决方案,可分析更多数量的样本,在不分批处理样本的前提下高效支持研究应用。
资源
网络讲座:从血液样本获得更多研究成果:外周监测研究
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
LiquidBiopsy为 Cynvenio Biosystems, Inc 的注册商标。LiquidBiopsy 平台在除大中华区以外的 地区供货。有关详细信息,请联系Thermo Fisher Scientific 代表。