Lysosome Incorporation
(Enlarge)
溶酶体与隔离细胞膜融合从而形成自噬性溶酶体是自噬途径的倒数第二步。溶酶体膜标记可作为在自噬性溶酶体内含物降解前追踪自噬性溶酶体融合的有效工具,而具有细胞渗透性的LysoTracker染料仅需毫微摩尔级浓度即可标记并在溶酶体内部定位酸性细胞器。膜蛋白和Lysotracker染料均可作为追踪溶酶体的有效工具。
细胞自噬作用首先是将胞质内含物(包括蛋白质和细胞器等)进行隔离并运输,然后通过溶酶体结构进行水解酶消化降解的过程。细胞自噬对于细胞正常行使功能是至关重要的,自噬作用失效是细胞损伤累积和发生衰老的一个主要原因。
选择溶酶体标记产品
定位并追踪溶酶体
溶酶体膜标记可作为在自噬性溶酶体内含物降解前追踪自噬性溶酶体融合的有效工具。Molecular Probes 提供专用的CellLight试剂(含有红色或绿色荧光蛋白)可对溶酶体膜进行定位和追踪。
  • 可选用红色或绿色荧光蛋白
  • 可与其他荧光染料或蛋白同时使用进行多色分析
查看溶酶体膜标记产品选择指南
  	Autophagy Research Human osteosarcoma (U2OS) cells expressing CellLight Lysosomes-GFP
Human osteosarcoma (U2OS) cells expressing CellLight Lysosomes-GFP.
定位并追踪溶酶体内含物
具有细胞渗透性的Molecular Probes LysoTracker染料可在毫微摩尔浓度下靶向标记酸性细胞器,这款产品有包括深红在内的多种颜色可供选择,可与其他荧光标记同时使用进行多色分析。
  • 对酸性细胞器具有高度选择性
  • 多种荧光颜色可供选择
  • 可与其他荧光染料或蛋白同时使用进行多色分析
查看溶酶体内含物标记产品选择指南
  Co-localization using LysoTracker Deep Red
Co-localization using LysoTracker Deep Red.
溶酶体标记选择指南
靶标 溶酶体膜
读数 通过荧光蛋白成像进行溶酶体定位分析
荧光标记 GFP RFP
标准滤光片检测通道 FITC TRITC
激发/发射波长峰值(nm) 485/520 555/584
信噪比
光稳定性
参考文献 引文
多色分析
活细胞
固定细胞
可固定
规格 1 kit 1 kit
货号 C10507 C10504
靶标 在毫微摩尔浓度下标记酸性细胞器
读数 通过荧光成像进行溶酶体定位
荧光标记 LysoTracker Green LysoTracker Red LysoTracker Deep Red
标准滤光片检测通道 FITC TRITC Cy5
激发/发射波长峰值(nm) 504⁄511  577/590 647/668
信噪比
光稳定性
参考文献 引文
多色分析
活细胞
固定细胞
Fixable
规格 20 x 50 uL 20 x 50 uL 5 x 50 uL
货号 L7526 L7528 L12492
靶标 溶酶体膜
读数 通过荧光蛋白成像进行溶酶体定位分析
荧光标记 GFP RFP
标准滤光片检测通道 FITC TRITC
激发/发射波长峰值(nm) 485/520 555/584
信噪比
光稳定性
参考文献 引文
多色分析
活细胞
固定细胞
可固定
规格 1 kit 1 kit
货号 C10507 C10504
靶标 在毫微摩尔浓度下标记酸性细胞器
读数 通过荧光成像进行溶酶体定位
荧光标记 LysoTracker Green LysoTracker Red LysoTracker Deep Red
标准滤光片检测通道 FITC TRITC Cy5
激发/发射波长峰值(nm) 504⁄511  577/590 647/668
信噪比
光稳定性
参考文献 引文
多色分析
活细胞
固定细胞
Fixable
规格 20 x 50 uL 20 x 50 uL 5 x 50 uL
货号 L7526 L7528 L12492