磷脂沉积(phospholipidosis)和脂肪变性(steatosis)是脂质代谢的毒副作用,可由药物或其他化合物引发。磷脂沉积(phospholipidosis)是一种溶酶体储存障碍,与阳离子两性分子药物有关,其特点是溶酶体内膜内积累过量的磷脂复合物。脂肪变性(steatosis)是由于甘油三酯脂肪的正常合成和去除过程受损而导致细胞内脂质异常留存。
HCS LipidTOX™ 染料
HCS LipidTOX™ 中性脂质染料可用于成像法高内涵筛选(HCS)检测,可表征化合物对哺乳动物细胞系中脂质代谢的潜在毒副作用。LipidTOX™ 系列检测试剂盒包括用于固定细胞的中性脂质染料和用于活细胞的磷脂染料,两者可在多重分析中组合使用。
  HCS LipidTOX™ 染料
骨髓来源的 hMSC 脂质囊泡,用LipidTOX™ Green 中性脂质染料染色,然后用 Hoechst 33342 核复染。
HCS LipidTOX™ 染料选择指南
读值 对固定细胞中的中性脂滴具有高度亲和力
通用检测通道 Cy®5 Texas Red® FITC
报告基团 LipidTOX™ Deep Red neutral lipid stain LipidTOX™ Red neutral lipid stain LipidTOX™ Green neutral lipid stain
Ex/Em (nm) 637/655 577/609 495/505
兼容活细胞
加入生长培养基
甲醛固定 固定后标记细胞
多重分析兼容性 可结合磷脂沉积检测试剂进行多重分析
(参见下表)
检测平台 显微镜成像,HCS
参考文献 已发表文献
产品规格 125 μL (1,200 assays for steatosis/240 assays for adipogenesis)
货号 H34477 H34476 H34475
读值 可连续分析磷脂沉积和脂肪变性
通用检测通道 Texas Red® FITC
标记染料 LipidTOX™ Red 磷脂染料 LipidTOX™ Green 中性脂质染料
Ex/Em (nm) 595/615 495/505
兼容活细胞
加入生长培养基
甲醛固定 固定后标记
多重分析兼容性 可结合其他检测试剂盒用于HCS
参考文献 已发表文献
检测平台 显微镜成像,HCS
产品规格 2 plates/240 assays 10 plates/1200 assays
货号 H34157 H34158
读值 标记活细胞孵育后的磷脂积聚情况
通用检测通道 FITC Texas Red®
标记染料 LipidTOX™ Green phospholipid stain LipidTOX™ Red phospholipid stain
Ex/Em (nm) 495/525 595/615
兼容活细胞
加入生长培养基
甲醛固定
多重分析兼容性 可结合中性脂质染色剂进行多重分析(参见下表)
参考文献 已发表文献
检测平台 显微镜成像,HCS
产品规格 125 μL(1200 次检测)
货号 H34350 H34351
读值 对固定细胞中的中性脂滴具有高度亲和力
通用检测通道 Cy®5 Texas Red® FITC
报告基团 LipidTOX™ Deep Red neutral lipid stain LipidTOX™ Red neutral lipid stain LipidTOX™ Green neutral lipid stain
Ex/Em (nm) 637/655 577/609 495/505
兼容活细胞
加入生长培养基
甲醛固定 固定后标记细胞
多重分析兼容性 可结合磷脂沉积检测试剂进行多重分析
(参见下表)
检测平台 显微镜成像,HCS
参考文献 已发表文献
产品规格 125 μL (1,200 assays for steatosis/240 assays for adipogenesis)
货号 H34477 H34476 H34475
读值 可连续分析磷脂沉积和脂肪变性
通用检测通道 Texas Red® FITC
标记染料 LipidTOX™ Red 磷脂染料 LipidTOX™ Green 中性脂质染料
Ex/Em (nm) 595/615 495/505
兼容活细胞
加入生长培养基
甲醛固定 固定后标记
多重分析兼容性 可结合其他检测试剂盒用于HCS
参考文献 已发表文献
检测平台 显微镜成像,HCS
产品规格 2 plates/240 assays 10 plates/1200 assays
货号 H34157 H34158
读值 标记活细胞孵育后的磷脂积聚情况
通用检测通道 FITC Texas Red®
标记染料 LipidTOX™ Green phospholipid stain LipidTOX™ Red phospholipid stain
Ex/Em (nm) 495/525 595/615
兼容活细胞
加入生长培养基
甲醛固定
多重分析兼容性 可结合中性脂质染色剂进行多重分析(参见下表)
参考文献 已发表文献
检测平台 显微镜成像,HCS
产品规格 125 μL(1200 次检测)
货号 H34350 H34351