EVOS®显微成像系统,去除了传统显微镜的复杂操作,同时又不影响其高成像品质。它将倒置显微镜工作站的各方面功能融合为一体,只需打开一个按钮,几分钟之内便可熟练掌握。无论你采集的图像用于出版、教学还是研究,这些仪器均可助您更轻松、智能、快捷地实现。妙的是,EVOS®系列专为成像全面解决方案而设计——从最初的细胞培养观察(细胞活性和形态)到复杂的功能性分析(如时间延时拍摄、图像分割/拼接等)
EVOS产品促销活动 Request a demoDownload the EVOS® brochureDEMO申请有礼
EVOS®产品系列
荧光成像系统
EVOS® FLoid® 智能荧光显微成像仪
荧光成像从未如此简单。
EVOS® 荧光显微成像仪
简化荧光成像,更灵活的配置。
EVOS FL Auto 2智能全自动荧光成像系统
更精美、更智能、更快速
EVOS® 荧光显微成像仪
简化荧光成像,更灵活的配置。
EVOS® FLoid® 智能荧光显微成像仪
荧光成像从未如此简单。
透射光成像系统
比较所有的EVOS®机型,找出最适合您的那一款。
配备具有高级功能的透射光系统。
一体化透射光成像系统,适用于细胞和组织培养观察。
应用EVOS成像系统进行类组织研究
应用EVOS成像系统进行类组织研究。EVOS是非常易用和友好的工具,用于快速和日常细胞成像,以及分析3d微球或类组织培养。
EVOS智能显微成像系统手册
阅读详尽的细胞成像仪器手册,了解简便易用的功能,并有多种物镜、光立方和样品适配器满足您的研究需求。
下载EVOS手册
EVOS® 细胞成像系统配件
EVOS® 光 立方
用于EVOS® FL成像系统与 FL全自动成像系统
EVOS®物镜
可用于所有的EVOS®成像系统(除了FLoid®成像工作站)
EVOS®载物台
可用于所有的EVOS®成像系统(除了FLoid®成像工作站)
选择EVOS®细胞成像系统的理由
无论您采集的图像用于出版、教学还是研究,EVOS®细胞成像系统都是您实验室中必备的细胞成像设备之一。从简单的细胞培养,到复杂的蛋白质分析,再到多色荧光成像,EVOS®细胞成像系统都可帮助您完成各种常规和特殊应用。我们专利的LED 光立方技术可最大限度的抑制光漂白作用,提供大于50,000小时的LED照明时间,而且光强度可调节——无需暗室,无耗材成本.
生成可供发表的高质量图像
在当前激烈的科学竞争环境下,生成可供发表的高质量的高清图像对您的成功尤为重要。为了能够确保您获得所需的可供发表的高质量图像,EVOS®系统为您提供了最顶级的成像组件,包括:
  • 高品质照相机和光学元件,采集高清图像
  • LED光源,获得最佳信噪比
  • 简单易用的图像采集和处理软件,图像可直接用于发表
查看EVOS®成像系统的发表文献列表
哪种细胞成像系统最适合您?
资源
EVOS配件
网络讲座
科学海报
EVOS FL Auto应用指南
文献
BioProbes杂志文章
New 细胞分析支持中心
Find tips, troubleshooting help, and resources for your cell analysis workflow.
LED照明光源
所有的EVOS®荧光细胞成像系统均采用LED光源。这意味着可以在较短的光程中获得更强的光亮度,实现更高效的荧光集团激发。
  • 较短的光路可更高效的检测荧光信号
  • 持续发光提供更稳定一致的结果
  • 大于5万小时的灯管使用寿命,大大降低您的实验成本
  • 光强度可调,减少光漂白效应
创新型的光路
通过将LED光立方尽可能的靠近物镜转盘,最大程度的减少光路中光学元件的数量。在较短的光程中实现更强的亮度,可提供荧光基团的激发效率,更好的检测弱荧光信号。
持续发光,结果稳定一致
汞弧灯在使用的最初第100小时内光强度会降低50%——而且,使用汞灯在不同阶段拍摄的图像无法进行定量比较,除非经过一系列复杂的图像校准之后。而EVOS®的光学系统具有持续稳定的光立方强度,鉴于它的高度稳定,用户可以对不同时间内采集的图像进行定量比较。
图 1. 稳定性比较。
EVOS®系统中的LED灯可使用大于50,000小时(约可使用17年),而普通的汞灯仅可使用300小时,金属卤素灯也仅可使用1,500小时。这意味着您设备的总维护成本将节省70–75%。
图 2. 不同光源使用成本随着时间的变化
硬质滤光片透光率更高
虽然硬质滤光片价格更贵,但它具有更锐利的边缘,透光率也更高,与传统的软质滤光片相比一般可提升大于25%的透光率。使用EVOS®系统硬质滤光片可降低光立方的使用成本,且具有更高的光透射率,获得更明亮的荧光,从而能够检测出更微弱的荧光信号,获得最佳信噪比。
图 3. 相比软质滤光片,EVOS仪器所使用的硬质滤光片能够获得更高效的透光率。激发滤光片(紫色)、发色滤光片(红色)、分色镜(绿色);Alexa Fluor® 488激发(蓝色)、Alexa Fluor® 488发射(粉色)。