申请试用 详细了解EVOS FL Auto全自动细胞成像系统
最新! 应用指南: 使用EVOS台式培养室设置缺氧条件 立即下载
在您的实验室创建精美的延时图像
专为 EVOS FL 全自动细胞成像系统设计的EVOS台式培养室,是一个可精密控制温度、湿度和三种气体的环境模拟室,可在生理和非生理条件下对活细胞进行延时成像。
查看其工作原理
evos-onstage-incubator-v2
Create stunning time-lapse images in your lab
Designed specifically for the EVOS FL Auto Imaging System, the EVOS Onstage Incubator is an environmental chamber that enables precise control of temperature, humidity, and three gases for time-lapse imaging of live cells under both physiological and non-physiological conditions.
Request a demo Learn more about EVOS FL Auto
Application guide: Setting up hypoxic conditions with the EVOS onstage incubator. Download now
超凡的灵活性、简单的操作及适用于活细胞成像的光学性能
环境设置和图像采集参数均被无缝整合到EVOS FL Auto全自动细胞成像系统界面,创造出高性能倒置成像系统,具有超凡的灵活性、简单的操作及适用于高要求活细胞延时成像实验的光学性能。其特征包括:
  • 用于活细胞延时成像的全集成环境模拟室
  • 环境条件和图像采集参数均可直观设置
  • 易于精密控制并维持生理或非生理条件
  • 体积小巧,结构稳固,外观时尚
  • 多种载物容器选择
使用EVOS FL Auto全自动细胞成像系统和台式培养室的延时视频
Cell division in HeLa cells
Cells: HeLa
Reagents: CellLight H2B GFP, CellLight Mito RFP
Time Lapse: 24 hours with images taken every 12 minutes
Imaged on EVOS FL Auto Imaging System using the Onstage Incubator
Disruption of microfilament organization in HeLa cells
Cells: HeLa treated with Latrunculin A
Reagents: CellLight Actin GFP, MitoTracker Red, NucBlue Live
Time Lapse: 14 hours with images taken every 5 minutes
Imaged on EVOS FL Auto Imaging System using the Onstage Incubator
HeLa细胞的细胞分裂
细胞: HeLa
试剂: CellLight H2B GFP, CellLight Mito RFP
时长:24小时内,每12分钟拍摄一次
使用EVOS FL Auto全自动细胞成像系统和台式培养室采集图像
HeLa细胞微丝结构的破坏
细胞: 经Latrunculin A处理的HeLa
试剂: CellLight Actin GFP, MitoTracker Red, NucBlue Live
时长:14小时内,每5分钟拍摄一次
使用EVOS FL Auto全自动细胞成像系统和台式培养室采集图像
规格参数
产品属性 详细信息
兼容容器 孔板,35 mm培养皿,T25 培养瓶
温度范围 环境 - 40oC
CO2 % 范围 0-20%
O2 % 范围 环境 - 0%
湿度范围 >80% RH @ 37oC
尺寸
  • 25 x 19 x 3.7 cm (环境模拟室)
  • 37 x 16 x 20 cm (控制单元)
重量
  • 1.5 kg (环境模拟室)
  • 10 kg (控制单元)
EVOS台式培养室资源
EVOS Onstage Incubator user manual
BioProbes Journal Article
Scientific Posters
Application Notes
EVOS Accessories
EVOS Application Guides