Custom Image: Double click to configure component
EVOS FL
细胞成像系统
革新的荧光成像技术
EVOS FL细胞成像系统功能强大而简单易用,具有大多数落射荧光显微镜应用的灵活性。 将精密的元件和独特的功能设计相结合,EVOS FL细胞成像系统给荧光显微镜带来了革新。
申请 demo
image-pod.par.85729.image.238.75.1
看看由EVOS FL细胞成像工作站拍出的精美图像吧。
image-pod.par.14364.image.238.75.1
使用我们的EVOSLight Cubes选择指南寻找光立方和试剂的最完美组合。
image-pod.par.43062.image.238.75.1
可请求我们训练有素的代表进行实验室现场演示,获取完整的操作经验。
已经是EVOS FL用户? 注册以获取软件更新和通知。 立即注册EVOS FL
EVOS® FL细胞成像系统技术参数
产品属性 EVOS® FL详细信息
照明系统 强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时)
对比方法 落射荧光与透射光(明场及相差)
镜头转轮 5位,前置控制
荧光通道 同时可容纳达4荧光立方
聚光器 含3个位置,附带明场及相差光圈
聚光器工作距离 60 mm
平台 带X-Y轴精确定位控制的机械滑动载物台
,配有可互换容器支架供您选择
LCD显示屏 15’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调
照相机
单色:
索尼ICX445单色CCD,
1/3’’1,280 x 960,1.3百万像素
彩色
索尼ICX285AQ彩色CCD,
2/3’’ 1,360 x 1,024,1.4百万像素
采集的图像
单色相机:
16位单色TIFF或PNG (12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF 或PNG;
JPEG、BMP (1,280 x 960像素)
彩色相机:
16位彩色TIFF或PNG(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG;
JPEG、BMP(1,360 x 1,024像素)
输出端口 3个USB端口,1个DVI端口(支持直接输出到USB及网络存储)
电源供应 AC适配器
尺寸 高度: 高:578 mm (22.8 in)
宽:470 mm (18.5 in)
长:355 mm (14.0 in)
重量 15.3 公斤(33.7磅)
EVOS® FL细胞成像系统发表文献
  • doi:10.1111/j.1365-2990.2012.2012.x. Mol Pharm 9(8):2256–2267.
EVOS® FL细胞成像系统技术参数
产品属性 EVOS® FL详细信息
照明系统 强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时)
对比方法 落射荧光与透射光(明场及相差)
镜头转轮 5位,前置控制
荧光通道 同时可容纳达4荧光立方
聚光器 含3个位置,附带明场及相差光圈
聚光器工作距离 60 mm
平台 带X-Y轴精确定位控制的机械滑动载物台
,配有可互换容器支架供您选择
LCD显示屏 15’’高分辨率(1,024 x 768像素)彩色显示器,倾斜度可调
照相机
单色:
索尼ICX445单色CCD,
1/3’’1,280 x 960,1.3百万像素
彩色
索尼ICX285AQ彩色CCD,
2/3’’ 1,360 x 1,024,1.4百万像素
采集的图像
单色相机:
16位单色TIFF或PNG (12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF 或PNG;
JPEG、BMP (1,280 x 960像素)
彩色相机:
16位彩色TIFF或PNG(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG;
JPEG、BMP(1,360 x 1,024像素)
输出端口 3个USB端口,1个DVI端口(支持直接输出到USB及网络存储)
电源供应 AC适配器
尺寸 高度: 高:578 mm (22.8 in)
宽:470 mm (18.5 in)
长:355 mm (14.0 in)
重量 15.3 公斤(33.7磅)
EVOS® FL细胞成像系统发表文献
  • doi:10.1111/j.1365-2990.2012.2012.x. Mol Pharm 9(8):2256–2267.
EVOS FL应用视频