showcase.par.17311.image.0.0.1
EVOS® 专利的光立方整合了LEDs和高性能滤光片,这一全新的照明系统能够实现精准控制、最低的维护费用和卓越的稳定性。
这些可更换的LED光立方具有以下特征:
  • 更短的光路可更高效的进行荧光检测
  • 更长的灯管寿命(>50,000小时),更低的维护成本
  • 光强度可调节,最大限度抑制光漂白作用
  • 持续稳定的光强度,可获得更一致的结果
这些LED光立方同样适用于EVOS® FL和FL全自动成像系统。
查看EVOS®适用的染料列表
Download the EVOS® dye compatibility table PDF
Light Cube*光立方 Ex (nm) Em (nm) 主要的常用染料
目录号
DAPI 357/44 447/60 DAPI, Hoechst, BFP  AMEP4650
TagBFP 390/18 447/60 TagBFP AMEP4668
CFP 445/45 510/42 ECFP、lucifer AMEP4653
GFP 470/22 510/42 GFP, Alexa Fluor® 488, FITC, SYBR® Green AMEP4651
YFP 500/24 524/27 EYFP、acridine orange (+ DNA) AMEP4654
RFP 531/40 593/40 RFP、Alexa Fluor® 546、Alexa Fluor® 555、Cy®3、DsRed、Rhodamine Red AMEP4652
Texas Red® 585/29 624/40   Texas Red®、Alexa Fluor® 568、Alexa Fluor® 594、MitoTracker® Red、mCherry、Cy®3.5 AMEP4655
Cy®5 628/40 692/40 Cy®5、Alexa Fluor® 647、Alexa Fluor® 660、DRAQ®5 AMEP4656
Cy®5.5 655/46 794/16 Cy®5.5 AMEP4673
Cy®7 710/40 775/46 Cy®7、IRDye® 800CW AMEP4667
CFP-YFP 445/45 542/27 CFP/YFP(用于FRET实验) AMEP4669
AO 442/46 488LP Acridine orange (+RNA,在FLcolor机型上可同时显示红/绿) AMEP4670
AOred 442/46 628/32 Acridine orange + RNA、CTC formazan、Fura Red™ (高 Ca2+) AMEP4671
Qdot® 525–800 445/45 525-800 所有的Qdot®纳米晶体 AMEP4666
Qdot® 525 445/45  525/15 Qdot® 525 AMEP4657
Qdot® 545 445/45 545/22 Qdot® 545 AMEP4658
Qdot® 565 445/45  565/16 Qdot® 565 AMEP4659
Qdot® 585  445/45 586/20 Qdot® 585 AMEP4660
Qdot® 605  445/45 605/15 Qdot® 605 AMEP4661
Qdot® 625 445/45  625/15 Qdot® 625 AMEP4662
Qdot® 655 445/45  655/15 Qdot® 655 AMEP4663
Qdot® 705 445/45  705/40 Qdot® 705 AMEP4664
Qdot® 800 445/45  785/62 Qdot® 800 AMEP4665
* 请单击光立方链接以查看适用染料/试剂的完整列表
LED照明光源
所有的EVOS®荧光细胞成像系统均采用专利设计的独特LED光源。 这意味着可以在较短的光程中获得更强的光亮度,实现更高效的荧光集团激发。
  • 更短的光路可更好的检测荧光信号
  • 持续发光提供更稳定一致的结果
  • 大于5万小时的灯管使用寿命,大大降低您的实验成本
  • 光强度可调,减少光漂白效应
创新型光路
单击放大
创新型光路
通过将LED光立方尽可能的靠近物镜转盘,最大程度的减少光路中光学元件的数量。 在较短的光程中实现更强的亮度,可提供荧光基团的激发效率,更好的检测弱荧光信号。
持续稳定的光强
汞弧灯在使用的最初第100小时内光强度会降低50%——而且,使用汞灯在不同阶段拍摄的图像无法进行定量比较,除非经过一系列复杂的图像校准之后。 而EVOS®的光学系统具有持续稳定的光立方强度,鉴于它的高度稳定,用户可以对不同时间内采集的图像进行定量比较。
稳定性比较
更低的使用和维护成本
EVOS®系统中的LED灯可使用大于50,000小时(约可使用17年),而普通的汞灯 仅可使用300小时,金属卤素灯也仅可使用1,500小时。 这就意味着使用EVOS®仪器可为您大量节约维护成本。
不同光源的真正成本
EVOS®光源比较
EVOS®高透光率硬质滤光片
硬质滤光片的价格较高,但它们具有更锐利的边缘,透光率更高,与传统的软质滤光片相比一般可提升大于25%的光透过率。 使用EVOS®系统硬质滤光片可降低光立方的使用成本, 且具有更高的光透射率,获得更明亮的荧光,从而能够检测出更微弱的荧光信号,获得最佳信噪比。
  光透射率比较
与软质滤光片相比,EVOS®仪器上所采用的硬质滤光片具有更出众的透射率。 激发滤光片(紫色)、发色滤光片(红色)、分色镜(绿色);Alexa Fluor® 488激发(蓝色)、Alexa Fluor® 488发射(粉色)。