快速获取可供发表的高品质图像
EVOS®细胞成像系统专为显微镜用户设计,去除了传统显微镜的复杂操作,同时又不影响其高成像品质。 它将倒置显微镜工作站的各方面功能融合为一体,只需打开一个按钮,几分钟之内便可熟练掌握。 无论你采集的图像用于出版、教学还是研究,这些仪器均可助您更轻松、智能、快捷地实现。
更妙的是,EVOS®系列专为成像全面解决方案而设计——从最初的细胞培养观察(细胞活性和形态)到复杂的功能性分析(如时间延时拍摄、图像分割/拼接等)。
无论您专注于哪个研究领域,无论您的预算或多或少,总有一款EVOS®让您一见倾心!
获取更多信息
哪种细胞成像系统最适合您?
  基本透射光数码倒置系统   高级透射光数码倒置系统   基本荧光成像系统   高级荧光成像系统   全自动荧光成像系统
xl core
EVOS® XL Core
适合于细胞培养及常规细胞维持
xl
EVOS® XL
适用于比色法成像分析
floid
EVOS® FLoid®
适合于快速荧光可视化检测
fl
EVOS® FL
适合于多通道荧光成像及转染
auto
EVOS® FL Auto
适合于多种高级自动化应用
高分辨率LCD显示屏 12.1"   15"   15"   15"   22"触摸屏
平台 可选手动式或固定式   手动式   手动式   手动式   电动编码二维扫描
镜头转轮 4   5   N/A   5   5
可用物镜 1.25x–100x   1.25x–100x   20x 固定   1.25x–100x   1.25x–100x
荧光通道 0   0   3 固定   4 (可切换)*   4 (可切换)*
摄像机 彩色CMOS   彩色CMOS   单色CCD   可选彩色或单色CCD   双单色(CCD)和彩色(CMOS)
USB端口 是的   是的   是的   是的   是的
DVI端口     是的       是的    
显示输出(带有DVI适配器)                 是的
能否联网     是的   是的   是的   是的
聚光镜工作距离 是的   是的   是的   是的   是的
透射光(明场及相位对比) 是的   是的   是的   是的   是的
荧光显微镜成像         是的   是的   是的
LED照明(>50,000小时使用寿命) 是的   是的   是的   是的   是的
细胞计数     是的       是的   是的 (全自动)
延时成像     是的       是的   是的
自动对焦                 是的
图像分割/拼接                 是的
自动多孔板/多区域扫描                 是的
可装在罩内 是的   是的   是的   是的   是的
教学工具 是的   是的   是的   是的   是的
可在几分钟内完成安装 是的   是的   是的   是的   是的
重量 9.1 公斤(20.1磅)   15.3 公斤(33.7磅)   11.8 公斤(26.0磅)   15.3 公斤(33.7磅)   20 公斤(44.1磅)
尺寸 高: 553mm (21.0")
宽: 318mm (12.5")
长: 406mm (16.0")
  高: 578mm (22.8")
宽: 355mm (14.0")
长: 470mm (18.5")
  高: 536mm (21.1")
宽: 404mm (15.9")
长: 353mm (13.9")
  高: 578mm (22.8")
宽: 355mm (14.0")
长: 470mm (18.5")
  高: 322mm (12.7")
宽: 343mm (13.5")
长: 472mm (18.6")
* 欲了解可用光学棱镜及兼容染料完整列表,请单击此处