用于荧光成像的全套式试剂盒
Image-iT™ FX 试剂盒提供所需的全部染料和试剂,帮助用户获得最好的固定细胞和组织切片免疫荧光成像效果。 每个试剂盒包括:
  • Alexa Fluor® 标记的二抗或 Alexa Fluor® 标记的链霉亲和素,可提供优异的光稳定性和亮度
  • ProLong® Gold 抗淬灭试剂,可降低光漂白
  • Image-iT™ FX 信号增强剂,可提高信噪比
还包括一包(共两片)CultureWell® 腔室盖玻片 (CultureWell® chambered coverglasses,C37005) 便于操作。 每个Image-iT™ FX试剂盒提供足以进行50-100次检测的材料。
Alexa Fluor® 二级检测偶联物
Alexa Fluor® 染料偶联物是我们测试过的最佳偶联物,无一例外。 这些荧光耦联的链酶亲和素、山羊抗小鼠和山羊抗兔 IgG 具有极高的亮度和光稳定性,是优异的成像用荧光二级检测试剂。
Alexa Fluor® 染料偶联物
Alexa Fluor 染料偶联物
采用亮度高且光稳定的 Alexa Fluor® 染料偶联物标记细胞,可生成绝妙的高质量图像。
ProLong® Gold 试剂 – 即用型抗荧光淬灭试剂
ProLong® Gold 抗淬灭试剂是极为有效的 ProLong® 抗淬灭试剂的新一代改进产品。 该试剂为预混合,可直接使用 – 只需在制品中加一滴并进行封固即可。 ProLong® Gold 试剂的表现超过其它大部分的商品化抗淬灭试剂,其不但能够显著降低荧光光漂白作用,而且几乎不会引起荧光信号淬灭。 该试剂与多种染料和染料复合物都具有极好的相容性,是多色分析应用中极具价值的工具。 ProLong® Gold 试剂在 24 个小时内固化,且封固后的样品可保存数月之久。
进一步了解 ProLong® Gold抗淬灭试剂
ProLong® Gold 抗荧光淬灭试剂
ProLong Gold 抗淬灭试剂
ProLong® Gold抗衰减试剂 (上方) 与单独的PBS (下方) 相比,提供了明显的20秒时间序列光漂白保护。 每5秒采集一幅图片
Image-iT™ FX 信号增强剂 – 消除背景染色
Image-iT™ FX 信号增强剂可显著改善免疫标记细胞和组织的信噪比,清晰显示在通常情况下由于存在背景荧光而无法辨别的靶点。 在染色前对固定和打孔处理的细胞应用 Image-iT™ FX 信号增强剂,可在很大程度上消除使用荧光染料时常见的背景染色(表 1)。
用 Image-iT™ FX 信号增强剂处理
Image-iT™ FX
用Image-iT™ FX信号增强剂 (上方) 处理可在很大程度上消除细胞内非特异性荧光染料的结合。
Image-iT™ FX 信号增强剂
Image-iT™ FX
用Image-iT™ FX信号增强剂
(下方) 处理可在很大程度上消除组织切片内非特异性荧光染料的结合。
表 1 - 使用 Image-iT™ FX 信号增强剂成功测试的荧光染料*
Alexa Fluor® 350
Alexa Fluor® 633
Cascade Blue®
Alexa Fluor® 405
Alexa Fluor® 635
Pacific Blue™
Alexa Fluor® 430
Alexa Fluor® 647
荧光素
Alexa Fluor® 488
Alexa Fluor® 660
Oregon Green® 488
Alexa Fluor® 532
Alexa Fluor® 680
四甲
Alexa Fluor® 546
Alexa Fluor® 700
Cy3
Alexa Fluor® 555
Alexa Fluor® 750
Rhodamine B
Alexa Fluor® 568
Rhodamine Red-X
Alexa Fluor® 594
Texas Red®, Texas Red-X
Alexa Fluor® 610
Cy5
* 所有染料都结合了链霉亲和素,并在 10 µg/mL 下进行了测试。