Tali®成像型多色细胞分析仪在您的试验台上进行快速定量分析Tali™成像型多色细胞分析仪是台式的分析仪器,只需这样一台仪器,即可快速对GFP/RFP表达、细胞凋亡、细胞活力等进行定量分析。 |
科研应用
细胞活性 |
基于细胞的检测
|
关于Tali成像型多色细胞分析仪
Tali成像型多色细胞分析仪是三通道(明场、绿色荧光、 红色荧光)台式实验平台,可进行基于悬浮细胞的检测。 以前研究者都靠“目测”,现在Tali成像型多色细胞分析仪可以精确、准确地统计细胞内的表达信息。
- 准确——获得统计学上显著的三参数的细胞群分析数据
- 功能多样——生成有关GFP / RPF表达、细胞凋亡和细胞活性的可视化和分析数据。
- 方捷——仅需几分钟即可观察分析细胞,几乎无需清洗和维护