流式细胞术细胞凋亡分析
多种不同方法可用于研究程序性细胞死亡或细胞凋亡。 细胞死亡是复杂的、动态级联反应过程,这意味着应用多参数评估细胞凋亡方法的重要性。 了解细胞死亡和存活机制是毒理分析和药物研发应用中一个非常关键的内容。 Life Technologies offers a wide array of apoptosis assays for flow cytometry.
- 性能卓越——从早期到晚期凋亡的各种不同的高灵敏度分析
- 选择多样——拥有检测不同参数的大量分析方法
- 方便——即用的分析方法,并同时附有已经验证的流式细胞术实验方案
- 相容——众多荧光可供针对多种激光发射源进行选择
质膜分析
Annexin V conjugates, new ratiometric assays, monomeric cyanine dyes...
|
Caspase分析
Caspase分析、PARP分析、caspases抗体... {{br:...
|
线粒体分析
JC-1 assays, membrane potential assays, transition pore assays...
|
细胞核凋亡分析
DNA片段化、DNA凝聚、TUNEL分析... {{br:1...
|
流式细胞术多参数细胞凋亡分析
我们的多参数细胞凋亡分析试剂盒旨在从单一细胞群中选择性地从活细胞和坏死细胞中区分出凋亡细胞。
|
Apoptosis & Viability Scientific Posters
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.