2018 Attune NxT
Attune NxT软件采用直观且易于操作的界面,提供用户自定义的强大实验分析功能。 各种软件工具可以确保用户进行各种流式实验的获取和分析操作。
操作简便
  • 功能直观——通过直观的用户界面调整流速,补偿和电压
  • 上手速度快——用户界面简洁,且配有工作流程指导
  • 仪器操作简单——自动化维护和仪器性能监控
速度
  • 流式实验运行快速;无需过多滚动和点击
  • 工作效率进一步提高;细胞采集期间,统计数据实时更新
  • 通过选择追加功能,即使较大的数据量也能快速刷新 (每个样本可获取高达2,000万个细胞数据)。
向导功能
  • 自动或简单的用户自定义补偿向导功能
  • 自动维护: 启动、关闭、冲洗、Attune 消毒、深度清洁、消毒、系统去污、自动进样器校准
  • 自动数据和数据库备份以确保数据冗余
可视化管理按钮和图标,方便工作流程导航和实验运行。 该软件提供:
  • 自定义实验工作流程——预先设置流式图、设门、实验、报告和叠加
  • 屏幕预览——即时显示所有流式图组合以便于实验设置。
  • 向导功能——可进行自动或方便的自定义补偿 
多功能
  • 简易设置微孔板检测的热图
  • 样品回收-回收未使用的样品,以节省珍贵样品
  • 流式图的分层视图,可快速查看复杂的设门策略
自定义
  • 用户自定义Wait-to-Record(等待记录)功能
  • 用户可以自定义默认设置,包括设门、流式图、字体、颜色和组/样品名称
  • 流式图的可视化效果可自行设置,字体、颜色、标题、 图例等都可自行调整
文章发表质量数据
  • Smartgate标记自定义十字门名称和目标名称
  • 添加文本、统计信息,甚至图像,立刻显示数据
  • 一键式保存多种文件格式(包括XML,FCS,甚至ZIP)的高分辨率流式图,并且可同时处理多个文件
  • 使用叠加模块对单参数和双参数数据进行对比分析
  • 使用预览图在一个文件中即时查看所有参数组合
用户管理
  • 通过基线的Levey-Jennings曲线和性能历史报告和性能测试监测变化趋势
  • 可创建和管理多个用户帐户
  • 基于用户帐户权限的系统访问
系统日志 记录用户登录/下线时间,及每个时间段内每个用户运行的样品数。
注意: Attune NxT流式细胞仪含Attune NxT软件加密狗和1个软件许可证。 Attune NxT软件可下载至多台计算机,但只能在安装加密狗的计算机上运行。 用户还可导出FCS3.0和3.1文件,可以在第三方软件上分析结果(例如,FlowJo™软件)。
简化了软件操作界面的数据获取功能,提供即时查看获取状态以及设置获取停止标准的工具。 应用设置功能可自动调整电压设置,以适应仪器性能的日常改变,使用户可以简单快速地运行现有应用。
screenshot showing the Attune software interface
⊕ Enlarge
直观的软件界面,熟悉的工作流程。 用户界面分为4个板块,以方便使用: (A) 上面的板块使用工具栏和下拉菜单实现大部分功能 (类似于Microsoft™ Office™产品); (B) 采集板块展示了简单的设置窗口,用于获取数据;(C) 实验工作区板块提供了流式图和统计数据显示; (D) 实验浏览器界面可以轻松管理样本和数据文件。
使用向导软件系统,可进行快速准确补偿。  用户只需准备适当的对照管和调整  系统能够自动调整补偿。
补偿工具
  • 自动补偿设置能够轻松达到快速准确的补偿效果,避免繁琐的补偿调整和错误的补偿值。
  • 阴性细胞和未染色细胞的设门参数都可得到
  • 用于微调补偿的离线补偿
  • 补偿设置完成后,可根据需要添加或删减参数来修改补偿。
  • 直接从微孔孔中设置并收集补偿对照
Compensation
(1)阴性细胞设门对肿瘤和全血等易质性样本非常有用。 (2)根据发射光谱选择荧光标记的抗体。 染料选择应该尽量减少其发射光谱之间的重叠 (3)准备单染管对照。 无需未染色的空白对照。 (4)当样品不足时,荧光补偿微球也可以用来设置补偿参数。 (5)使用向导系统,选择阴性门。 (6)上样并调整电压,查看流式图上的荧光标记。 点击Apply Compensation(进行补偿)。
Compensation
(1)未染色的补偿对细胞株或已纯化的细胞群等均一样品很有帮助。 (2)根据发射光谱选择荧光标记的抗体。 染料应该尽量减少其发射光谱之间的重叠 (3)准备未染色和单染对照。 (4)当样品不足时,荧光补偿微球也可以用来设置补偿参数。  (5)使用向导系统,选择阴性门。 (6)上样并调整电压,查看流式图上的荧光标记。 点击Apply Compensation(进行补偿)。 
Attune NxT软件采用直观且易于操作的界面,提供用户自定义的强大实验分析功能。 各种软件工具可以确保用户进行各种流式实验的获取和分析操作。
操作简便
  • 功能直观——通过直观的用户界面调整流速,补偿和电压
  • 上手速度快——用户界面简洁,且配有工作流程指导
  • 仪器操作简单——自动化维护和仪器性能监控
速度
  • 流式实验运行快速;无需过多滚动和点击
  • 工作效率进一步提高;细胞采集期间,统计数据实时更新
  • 通过选择追加功能,即使较大的数据量也能快速刷新 (每个样本可获取高达2,000万个细胞数据)。
向导功能
  • 自动或简单的用户自定义补偿向导功能
  • 自动维护: 启动、关闭、冲洗、Attune 消毒、深度清洁、消毒、系统去污、自动进样器校准
  • 自动数据和数据库备份以确保数据冗余
可视化管理按钮和图标,方便工作流程导航和实验运行。 该软件提供:
  • 自定义实验工作流程——预先设置流式图、设门、实验、报告和叠加
  • 屏幕预览——即时显示所有流式图组合以便于实验设置。
  • 向导功能——可进行自动或方便的自定义补偿 
多功能
  • 简易设置微孔板检测的热图
  • 样品回收-回收未使用的样品,以节省珍贵样品
  • 流式图的分层视图,可快速查看复杂的设门策略
自定义
  • 用户自定义Wait-to-Record(等待记录)功能
  • 用户可以自定义默认设置,包括设门、流式图、字体、颜色和组/样品名称
  • 流式图的可视化效果可自行设置,字体、颜色、标题、 图例等都可自行调整
文章发表质量数据
  • Smartgate标记自定义十字门名称和目标名称
  • 添加文本、统计信息,甚至图像,立刻显示数据
  • 一键式保存多种文件格式(包括XML,FCS,甚至ZIP)的高分辨率流式图,并且可同时处理多个文件
  • 使用叠加模块对单参数和双参数数据进行对比分析
  • 使用预览图在一个文件中即时查看所有参数组合
用户管理
  • 通过基线的Levey-Jennings曲线和性能历史报告和性能测试监测变化趋势
  • 可创建和管理多个用户帐户
  • 基于用户帐户权限的系统访问
系统日志 记录用户登录/下线时间,及每个时间段内每个用户运行的样品数。
注意: Attune NxT流式细胞仪含Attune NxT软件加密狗和1个软件许可证。 Attune NxT软件可下载至多台计算机,但只能在安装加密狗的计算机上运行。 用户还可导出FCS3.0和3.1文件,可以在第三方软件上分析结果(例如,FlowJo™软件)。
简化了软件操作界面的数据获取功能,提供即时查看获取状态以及设置获取停止标准的工具。 应用设置功能可自动调整电压设置,以适应仪器性能的日常改变,使用户可以简单快速地运行现有应用。
screenshot showing the Attune software interface
⊕ Enlarge
直观的软件界面,熟悉的工作流程。 用户界面分为4个板块,以方便使用: (A) 上面的板块使用工具栏和下拉菜单实现大部分功能 (类似于Microsoft™ Office™产品); (B) 采集板块展示了简单的设置窗口,用于获取数据;(C) 实验工作区板块提供了流式图和统计数据显示; (D) 实验浏览器界面可以轻松管理样本和数据文件。
使用向导软件系统,可进行快速准确补偿。  用户只需准备适当的对照管和调整  系统能够自动调整补偿。
补偿工具
  • 自动补偿设置能够轻松达到快速准确的补偿效果,避免繁琐的补偿调整和错误的补偿值。
  • 阴性细胞和未染色细胞的设门参数都可得到
  • 用于微调补偿的离线补偿
  • 补偿设置完成后,可根据需要添加或删减参数来修改补偿。
  • 直接从微孔孔中设置并收集补偿对照
Compensation
(1)阴性细胞设门对肿瘤和全血等易质性样本非常有用。 (2)根据发射光谱选择荧光标记的抗体。 染料选择应该尽量减少其发射光谱之间的重叠 (3)准备单染管对照。 无需未染色的空白对照。 (4)当样品不足时,荧光补偿微球也可以用来设置补偿参数。 (5)使用向导系统,选择阴性门。 (6)上样并调整电压,查看流式图上的荧光标记。 点击Apply Compensation(进行补偿)。
Compensation
(1)未染色的补偿对细胞株或已纯化的细胞群等均一样品很有帮助。 (2)根据发射光谱选择荧光标记的抗体。 染料应该尽量减少其发射光谱之间的重叠 (3)准备未染色和单染对照。 (4)当样品不足时,荧光补偿微球也可以用来设置补偿参数。  (5)使用向导系统,选择阴性门。 (6)上样并调整电压,查看流式图上的荧光标记。 点击Apply Compensation(进行补偿)。 
版本注释
除了自动补偿、样品回收、叠加、自动数据库备份和自动维护等Attune NxT软件已经具备的功能外,最新软件版本还包括:
  • 使用Attune NxT自动采样器,改善微孔孔样品的获取:
    • 暂停/恢复微孔板获取——轻松的暂停获取并在准备好后恢复。
    • 机器人兼容性 - 配备Thermo Scientific Orbitor RS 2微孔板移液器和SmartStor温度控制装置,以获得全面的多组分自动化流式细胞仪工作单元,从而最大限度地提高操作能力,缓解操作人员的错误并实现大容量重现性数据。 thermofisher.com/flowautomation
  • 更多的实验模板文件管理——现在使用改进的模板管理对话框来删除管理模板文件
  • 更多在样本采集过程中的用户反馈——收集面板的“中止计数”部分清晰报告了在数据获取过程中由于重合事件引起的细胞丢失:
“排除重合”关
ex-co-off
“排除重合”开
ex-co-on
  • 工作区更加灵活:现在关闭反向设门(back-gating)
版本2.5和早期软件(自动-反向设门(backgate))
attune-2-6
2.6版本软件(自定义-反向设门(backgate))
attune-2-5
  • 支持Attune NxT流式细胞仪最新配置。  Attune NxT可配置:1-4根激光器,包括可配有6个荧光探测器的紫(405 nm)激光。 访问www.thermofisher/attune f获取更多信息。
4激光系统(紫激光配有4个荧光通道)示例
filters1
4激光系统(紫激光配有6个荧光通道)示例
filters2
版本注释——Attune NxT软件v2.5版
除自动补偿、用户和配置管理、样品回收和自动维护脚本等Attune NxT软件已具备的功能外,最新软件版本还包括:
  • 叠加模块 使用叠加模块方便对不同样品或不同通道之间的结果进行比较。 用户使用我们定制化的叠加工具可以快速对建立直方图或散点图进行比较。 非常适于发表!
attune-img1
  • 放心使用我们的自动数据库实用程序: 使用数据库实用程序方便定期备份用户数据。 根据用户的需求,数据按规定时间和一定频率保存在用户定义的位置。
attune-img2
  • 担心气泡吗? 无需担心,可使用我们的自动气泡检测系统,从试管和微孔板上样都可以激活。 如检测到气泡,系统会通知用户并使用我们独特的样品回收 选项来回收样品。
  • 调节荧光补偿变得更加简单: 主要得益于自动补偿模块,并且试管和微孔板样品都可应用记录的补偿值。 我们的软件还包括获取后离线补偿工具 ,,它可为用户的准确数据分析提供附加的额外选项。
  • 改进96和384孔板采样的灵活性: 采用我们改进的微孔板采样模式,使用“手动孔”优化,并且直接从微孔板上调整仪器的设置。 设置完成后,您可以用自定义微孔板上样选项以任何顺序记录样本。
  • 对样本采集进行更多控制: 样品从微孔板进样后直到其被记录需要多久? 使用我们新软件就可解决该问题;我们改进的收集面板允许用户Wait Before Recording(“记录前等待”)。
  • 该软件的其他改进包括: 打印Attune NxT自动进样器自动校准、改进通道标记和补偿控制 从而更容易识别荧光信号通道 ,此外还修复了大量漏洞
下载v2.5发行说明
版本注释-v2.4版Attune NxT软件。
全新特点
  • 支持2毫升的深孔板
  • 样品回收——将未使用的样品回收到试管中或微孔板中。
  • 实验浏览器属性的拖放(仪器设置、工作区、补偿)
  • 系统配置的滤光片可适用于所有常用的荧光染料
  • 在热图上使用上下文菜单
  • 输入FCS文件选项的关键字(例如$EXP、$INST、$OP、$cell等)。
下载v2.4发行说明
版本注释——Attune NxT软件v2.3版。
全新特点
  • 现可使用来源于性能测试的面积缩放因子(高级/系统设置)
  • 工作区的导入和导出
  • 补偿设置的导入和导出
  • 支持对深孔板多点采样
  • 用户选项——设置流式图标记显示名称($PnN vs$PnS)
  • 在新的实验对话框中执行加载仪器设置和工作区
  • 支持配有蓝激光、红激光、黄激光(BRY)的仪器 
下载v2.3发行说明
版本注释——Attune NxT软件v2.2版。
全新特点:
  • 浓度统计——从采集的样本中获得浓度统计数据
  • 单用户模板——每个使用者都可建立实验模板
  • 导出FCS 3.0文件——以及FCS 3.1
  • 热图分析——微孔板实验中关键结果的可视性指示器
  • 从FCS中导入仪器设置
  • 统计默认选项——在用户配置选项中定义
  • 导出和打印结果表格——您的记录
修复
  • 可使用实验浏览器同时删除多个微孔板
  • 可在实验浏览器上选择多个微孔板板孔和试管
  • 编辑设门菜单中显示十字门
  • 可通过十字门和衍生门设置停止选项
下载v2.2发行说明
版本注释——Attune NxT软件v2.1版。
全新特点
  • 图上离线补偿
  • 将统计数据导出至CSV
  • 支持所有可选和Attune自定义FCS关键字
  • 可创建和管理多个用户帐户(个人密码安全)
  • 基于用户帐户权限的系统访问
  • 基线和性能测试的Levey-Jennings曲线和性能历史报告
  • 目标和标记领域目前已延伸至坐标轴标记,还可应用于智能设门标记
  • 添加和覆盖FCS文件
  • 可移动门标记(十字门除外)
  • 将流式图导出、复制和粘贴到外部程序(如Power Point)
  • 用户可自定义默认设置,包括设门、流式图、字体、颜色和组/样品名称
全新自动进样器的特点:
  • 支持384孔板
  • 支持深孔板—取样体积达800 µL (无多点取样)
  • 较低的死腔体积——板孔30 µl(上样速度为12.5-500 µl/min)
下载v2.1发行说明
版本注释-Attune NxT软件v2.0版。
全新特点:
自动化仪器功能:
  • 自动维护 启动、关闭、冲洗、Attune SIP消毒、深度清洁、消毒、系统去污、自动进样器校准
样品采集:
  • 分别以12.5 μL/min,25 μL/min,100 μL/min,200 μL/min,500 μL/min,或1000 μL/min的进样速率,从流式管、微量离心管或标准96孔板中采集样品。
  • 建议使用圆底板,以实现最佳混合。 仪器控制功能: 运行,记录,暂停,停止,清除
  • 采用微孔板设置,创建微孔板实验(“热图”视图):
    • 在一块微孔板中创建多个组和/或样品 (每块板仅能设置一次试验)
    • 每块微孔板可根据需要设立多个单独实验方案,建议最多混合3个。
    • 整板采集样品,或者仅采集其中一部分。
数据可视化工具:
  • 工作区灵活性:为样品、组或整个实验创建不同的工作区
  • 简便设置的实验工作区,包括:
    • 直方图,散点图,密度图,先导密度图;直方图标记,矩形设门,多边形设门,象限设门和衍生设门(自定义逻辑设门)
  • 实验工作区布局: 自动布局或(Freeform Workspace)自由工作区选项
    • 流式图大小调整工具:在自由模式中绘制相同大小的流式图
    • 流式图组织工具:在自由模式下左对齐或右对齐
    • 在流式图之间复制和粘贴门;创建后可更改所设门的类型
    • 空的或不透明的门
结果可统计:
  • 细胞数,%总数,%设门,平均值,中位数,模式;标准差,稳健标准差;%CV,稳健 %CV
预览选项:
  • 使用“幻灯片”“放大”工具,方便流式图显示和导航;
  • 显示所有细胞,或仅显示一个细胞群
  • 自定义应用程序布局设置:可依您所需,随意移动和停放 Collection(采集), Customize(自定义), Instrument Settings(仪器设置)和Experiment Explorer(实验浏览器)面板
  • FCS信息查看器:快速访问单个FCS文件的信息
  • 兼容多显示器显示(注意Attune NxT 细胞仪基本配置中仅包含一个显示器)。
补偿:
  • 自动补偿设置和补偿工作区的自动设置
  • 从流式管中获取补偿对照
  • 使用阴性门或者未染色对照设置背景荧光
  • 补偿自动计算 
下载v2.0发行说明
版本注释——Attune NxT软件v1.1版。
除自动补偿、用户和配置管理和自动维护脚本等Attune NxT软件已具备的功能外,最新软件版本还对以下进行了修复:
  • 基线和性能测试更新
  • 在流式图顶部设置细胞群体的超链接
  • 仪器设置实验方案更新
  • 补偿管散射光流式图中所设的门可应用于所有补偿管
  • 补偿控制在电压调整面板中突出显示
  • 当文件接近停止标准时,采集面板会更新进度。
  • 显示的细胞数正是在停止标准中选择的数量
  • 采集过程中,可改变手动范围
  • 获取大量细胞文件时更改流式图
  • 复制/粘贴设门的流式图
  • 关键词更新
  • 去污脚本更新
下载v1.1发行说明
版本注释——Attune NxT软件v1.0版。
Attune NxT软件1.0版本包含以下功能:
仪器控制
  • 自动性能测试——基线和PT(性能测试)
  • 自动维护——启动、关闭、清洗、深度清洁、消毒、去污
  • 从流式管中收集数据
可视化工具
  • 散点图,密度图,直方图
  • 直方图标记,十字门标记,先导密度图(全局)
  • 定制的逻辑门
  • 数据显示——对数,线性放大
  • 超对数变换
统计
  • 幻灯片缩放工具
  • 流式图预览功能以便于整合现有流式图
实验设置
  • 从试管中自动补偿
  • 自动布局和自由工作区布局
文件管理
  • 文件导入/导出和实验
  • 文件存储为FCS3.1格式
用户管理和安全
  • 3个帐户—服务、管理和用户帐户
下载v1.0发行说明