品质、性能和一致性是细胞培养能否成功的关键。Gibco®血清凭借其一致的品质、超级可靠性和广受赞誉的支持服务,赢得全球研究人员的一致信任。Gibco®血清可满足您的研究需求及预算控制需要,为您最大限度挖掘基础细胞培养、专业研究和特殊试验的价值。我们致力于为您的特定细胞培养需求和实验室预算控制需要提供最适宜的胎牛血清(FBS)产品。
自2014年2月12日起,赛默飞通过ISIA可追溯性认证。
您目前的血清供应商通过认证了吗?
详见:http://www.serumindustry.org/traceability.htm
从基础研究到专业实验,为您的研究应用选择最适宜的Gibco®血清。
安全胎牛血清
用于细胞培养的血清产自于无疯牛病区域,具有最低的病毒风险。 对牛病毒性腹泻病毒含量要求非常低的学校、工业与前临床研究来说是首选。
  • BVDV独家筛选收集中
  • FBS和供体牛血清的内毒素水平≤ 10 EU/mL
  • 经加热灭菌或伽马射线辐照的FBS,利于立即使用
  • 100–1,000 mL包装规格
立即订购
推荐Gibco® Sera-胎牛血清(FBS),检测合格(来源澳大利亚及新西兰)
专业胎牛血清及其他动物血清
经细胞培养认证专业检测合格的血清,适用于专业的研究和试验,包括干细胞研究、免疫分析和抗体生产。
  • 胚胎干细胞合格的胎牛血清
  • 经活性炭处理的 FBS
  • 透析 FBS
  • 进一步了解
其他动物血清
包含马和山羊血清,以及其他诸多主要源自新西兰的血清产品。
  • 包装规格:每次50 mL至每次1,000 mL
立即订购
Gibco®血清以及细胞培养资源
还有关于Gibco®培养基、细胞和血清的问题吗? 培养原代细胞有困难吗? 单击下面的链接进入常见问题解答、实验方案、选择指南和故障排除帮助。
查找适用于生物生产的Gibco®产品。
支持
需要更多帮助
告诉我们您的想法!
你喜欢本网站的更新设计吗? 我们很想听听你的意见!