l glutamine
我们提供液体和粉末两种形式的 L-谷氨酰胺,用作细胞培养基中的氨基酸添加剂。
粉状谷氨酰胺为USP级化学品,液体谷氨酰胺配方为200 mM (100X),终浓度29.2 mg/ml,以0.85% NaCl稀释。
用 GlutaMAX™ 培养基和添加剂提高细胞活性和促进细胞生长
虽然实验结果可能因细胞系而异,但在细胞培养中用 GlutaMAX™-I 添加剂取代 L-谷氨酰胺,能够提高细胞活率,促进生长,进而可提高其生产效力。 增加培养基稳定性,最大程度降低有毒性氨的聚集,减少细胞毒性而对细胞生长有利。 进一步了解 - GlutaMAX™-I与L-谷氨酰胺稳定性的比较
进一步了解GlutaMAX™培养基GlutaMAX™-I 添加剂
图. 1(右)——加入我们的GlutaMAX™培养基添加剂可改善AE-1小鼠黑色素瘤细胞的存活率
  谷氨酰胺图