Plasmid DNA Transfection
为通过转染方法实现高效的基因转移,质粒DNA可与脂质体试剂结合来提高基因进入细胞核的递送效率。这一过程对于后续目标基因蛋白表达必不可少。质粒是在细菌之中天然形成的小型环状DNA分子,被细菌用来传递基因信息。将质粒DNA加入到哺乳动物细胞的机制被称为质粒转染
我们的Lipofectamine试剂专用实验方案已针对广泛的细胞类型进行了效率、活力和可重复性优化(参见下表之中的“下载实验方案”链接),因此成为开展新的细胞系研究时的理想基石。如果您发现它们对您的特定细胞类型无效,则可查看我们的细胞专用实验方案进行进一步优化。
哪种质粒DNA转染试剂产品更适合你?
  Order now Order now Order now
  高效、多功能且适用于广泛的通用细胞类型的试剂 最有效的适用于广泛细胞类型(包括难转染细胞)的多功能试剂 适于所有细胞系的高效电穿孔产品;最适于原代细胞和干细胞
  Lipofectamine 2000
了解更多 >
Lipofectamine 3000
了解更多 >
Neon™转染系统
了解更多 >
最畅销规格 货号11668-019(1.5 mL) 货号L3000-015 (1.5 mL) 货号MPK5000S
样品类型
  • DNA
  • RNA
  • 共转染
  • DNA
  • RNA
  • 共转染
  • DNA
  • RNA
  • 共转染
  • 蛋白质
转染效率 超高 最高
Cell viability 超高 良好
实验方案 下载实验方案 下载实验方案 下载实验方案