想购买Nucleofector®系统吗?不妨试一下Neon®把钱省下来。原因如下:  
Neon Transfection System vs. Amaxa Nuclefector
Neon®转染系统
可根据自己所拥有的细胞类型与核酸量轻松调节电穿孔参数。
Amaxa Nuclefector® II
电穿孔参数被隐藏,仅适合单一细胞类型和3.5 kb绿色荧光蛋白 (GFP) 质粒。
一种“防错”方案即可优化多种细胞类型与核酸量的条件。
不同于Amaxa® Nucleofector®,Neon®转染系统允许查看电穿孔参数,这样您就可以根据应用更好地优化这些参数。下图为Neon®“防错”方案(包含一批渐变的预设电穿孔参数)如何针对所示细胞类型改善实验结果的部分示例。
Neon vs. Amaxa
Neon®转染系统
我可以将宝贵的细胞投入到更多实验中。
Amaxa Nuclefector® II
每次转染我都要用掉不少细胞,这影响了我的研究。
用有限的、宝贵的细胞进行更多的转染
每次进行神经元制备或通过FACS或Dynabeads®分选法分选同源细胞群体时,您的细胞可能十分有限。这时减少每次转染所需的细胞数意味着您可以利用这些宝贵的细胞进行更复杂的实验。
您也有可能碰到细胞生长耗时过长的情况。在这种情况下,Neon®转染系统在减少所需细胞数的同时也间接缩短细胞培养所需的时间,使您提前进入下一阶段的实验。
每次转染所需细胞数
规格 Neon® 10 µL枪头 Neon® 100 µL枪头 Nucleofector®小槽  
96孔 1 - 3 x 104   1 x 106
48孔 5 - 7.5 x 104   1 x 106
24孔 0.5 - 1.5 x 105   1 x 106
12孔 1 - 3 x 105   1 x 106
6孔 0.5 - 1 x 106 0.5 - 1 x 106 1 x 106
60 mm   2 - 4 x 106 1 x 106
10 cm   4 - 8 x 106 1 x 106
Neon®将所需细胞数减少一个数量级
多种小优点促成质的大飞跃。
Neon®转染系统
Neon®转染系统的优点看似细小,但积少成多,却能为您带来质的飞跃。
  • 一个试剂盒适用于所有细胞类型
  • 1年保质期
  • 室温存储
Order the Neon Transfection System
Amaxa Nuclefector® II
Amaxa Nucleofector®系统将原本简单的电穿孔复杂化。
  • 将近60种细胞类型
  • 3个月保质期(增补后)
  • 4° C存储
此处可下载所需对比方法及材料相关的信息以获得上述结果。