预制克隆/克隆库
通过在线提供克隆手册而无需再随每份订单装运,显著减少了纸张用量。 您可以随时随地访问、查看和下载所需的克隆信息。 点击此处访问克隆手册
克隆库目录
Ultimate™ ORF 克隆
完全插入 Gateway® 入门载体中的人类和小鼠基因克隆的开放阅读框 (ORF) 序列。  Ultimate™ ORF 克隆可以板或管形式非常高效地满足您的下游分析需求,并提供不同的质控水平以满足你的需求。
全长克隆 - MGC 克隆
一种无以伦比的 cDNA 克隆库,富含全长插入片段。 我们的全长克隆产品来源于公共(哺乳动物基因库)和专有来源。 所提供的种类包括人类、小鼠和大鼠。
BAC/PAC 克隆
一个基因组文库的克隆库,包含超过 100 至 300kb 的 DNA 插入片段。  BAC 克隆来源包括人类和小鼠组织。  PAC 克隆来源包括人类、小鼠和大鼠组织。
酵母缺失体克隆
一系列克隆体,其中每个酵母缺失体代表一种独特的酿酒酵母基因组基因敲除结果。  酵母缺失体菌株提供下列产品形式:Mat-A 单倍体、Mat-α 单倍体、杂合二倍体和纯合二倍体。
酵母 GFP 克隆
一系列 GFP 标记的酿酒酵母开放阅读框克隆。
客户支持
克隆支持中心
查找适合您的克隆应用的提示、故障排除帮助和资源