植物克隆
![]() |
植物DNA克隆是植物基因工程、基因研究及其他应用 (包括开发和应用设置) 的关键步骤。 利用植物生物技术继续为农业、环境生物学、化学生产和药学领域创造新机遇。 具备有价值特征的基因改造作物的开发 (如抗除草剂和抗虫、耐干旱和耐盐或更高产量) 需要通过表达元件的不同组合获得最佳效果。 |
某些应用领域 (如改造植物用于植物修复或生物燃料研究) 通常需要利用高级克隆工具进行复杂的设计和DNA元件组装。 此外,如果最终目标是使外来基因在植物中表达,则在植物系统中面临的技术调整远超于其他异源表达系统。
Life Technologies提供了三种主要平台,用于植物细胞的克隆和表达。
GeneArt® DNA组装试剂盒
用于复杂DNA元件同时克隆的最新技术。 利用两种全新的克隆和DNA组装平台,简化了T-DNA载体或粒子轰击或电穿孔载体在植物细胞中的构建。 制备多个载体测试您感兴趣的植物中调控序列的功效,或者将不同特征堆叠于同一种表达载体上实现作物改良。
下列工具可帮助您回答有关影响和实现植物生物技术潜能的问题:
- GENEART®无缝克隆与组装试剂盒: 将多达4个DNA片段同时克隆至几乎任何线性化载体中,一般30分钟即可完成,无需额外的DNA序列、限制性内切酶或连接。
- GeneArt® High-Order组装系统: 可同时实现多达10个DNA片段的无缝克隆,总构建长度可达110 kb。 克隆已有的无末端同源性且未经过进一步修饰的DNA片段。
Gateway® 克隆
在用于植物系统的表达平台中,可根据不同的植物种属和目的选择不同的载体。 适用于农杆菌介导的遗传转化、沉默研究及其他应用领域的改造Gateway®载体已被超过150篇同行评审文章引用过。 上述许多载体是由学术和商业机构完成的。
部分载体如下:
Learn more about Gateway® Cloning.
GeneArt®基因合成
我们提供GeneArt®基因合成服务,用于转基因植物中包含改良异源基因表达的基因合成设计,或者在无法获得目标DNA模板的情况下。
在下面选择的参考文献中,基因合成已用于烟草、大麦、小麦及其他植物生物技术应用领域。
- J.Joensuu, A. Conley, M. Lienemann et al. (2010) 利用疏水蛋白融合在烟草本塞姆氏中实现高水平瞬时蛋白表达和纯化。 植物生理学152:622–633.
- R.Espley, C. Brendolise, D. Chagne et al. (2009) 红苹果中启动子的多次重复引起转录因子的自我调控。 植物细胞 21:168–183.
- P.Lessard, H. Kulaveerasingam, G. York et al. (2002) 用于植物代谢工程的基因表达调控。 代谢工程 4:67–79.
- H.Horvath, J. Huang, O. Wong et al. (2000) 转基因大麦谷物中重组蛋白的生产。 Proc Nat Acad Sci USA 97:1914–1919.
进一步了解 GeneArt®基因合成