Gateway 克隆
日常克隆的选择
Invitrogen™ Gateway™ 重组克隆技术规避了基于限制性内切酶的传统克隆技术的各种限制因素,通过简单的几步即可进入几乎所有表达系统中。 从蛋白质表达到功能分析,Gateway 克隆技术适用于各类研究领域以及多学科研究。
绕过了传统限制性内切酶克隆技术的障碍——无需连接酶、亚克隆步骤或者花费时间筛选大量的克隆。 体验 Gateway 克隆技术。
  • 反应迅速——室温下 1 小时即可完成克隆反应
  • 结果准确——克隆反应效率可达 >95%,能够提供您所需的克隆
  • 技术通用——DNA 物质/插入片段可在载体之间方便地穿梭
  • 流程简化——无需重新测序;从靶基因鉴定到验证均使用同一克隆(参见 Gateway 克隆反应的基本原理
了解有关 Gateway 克隆技术的更多信息
一步式 BP/LR Clonase 反应实验方案
通过一步式反应,DNA 片段即可进入目的载体内部进行克隆,节约了您的时间和金钱。
  • 将获取表达克隆所需的总体时间由 3 天缩短为 1 天
  • BP Clonase™ 酶用量更少,从而降低了成本
该程序已发表于 BioTechniques杂志中。 下载 PDF。 下载补充资料实验方案
“与发明人面对面”视频系列
Gateway 克隆技术广泛应用于科研机构 ,从而使各研究学科之间的合作变得简单而便利。
——Jon Chesnut 博士
 Gateway 克隆技术