GeneArt®基因合成服务包括几乎任何遗传序列的化学合成、克隆和序列验证。 您将收到细菌穿刺和/或含有合成基因的纯化质粒——可立即用于下游应用领域。
凭借易用的订购门户可以经济、快捷地实现
快速链接
获取更多信息
如何订购
选项1:
在线订购
  • 在我们的在线门户上自行配置您的项目(最低费率)
  • 快速简单的项目设计
  • 直接在线订购项目或者由我们的资深专家协助配置项目
  • 实际在线项目状态
  • 项目历史即时纵览
  • 新的升级! 教程
选项2:
通过Email索取
  • 让我们设置您的项目(如需人工处理,需要额外加价)
  • 通过Email订购
  • 个人支持
  • 项目由GeneArt®的科学家们进行设置
  • 使用序列提交表将序列直接传送至geneartsupport@lifetech.com
基因合成是传统克隆方法的简便、快捷替代选择
不管您是克隆领域的初学者,亦或只是想要节省时间,GeneArt®基因合成服务均可帮助您更快地从规划阶段迈向实验。 我们已成功生产出超过180,000种重组载体,客户覆盖面极广,包括大型制药公司、生物技术公司及基础研究机构。 下图的比较显示,与传统克隆技术相比,采用该方法可节省时间和精力。
GeneArt® 基因合成服务生产时间
基因长度 生产时间(工作日)
标准* 快速* 特快***
≤1,200 bp** 9 7 5
1,201**–1,800 bp 14 12 7
1,801–3,000 bp 14 12 (n/a:
3,001–5,000 bp 19 17 (n/a:
>5,000 bp 询价 询价 (n/a:
复合物序列 询价 询价 (n/a:
*标准基因合成应用(非复合物,GC含量10% - 80%)有效。
**如果GC含量介于10% - 20%或75% - 80%之间:则为1000 bp而非1200 bp。
***需接受序列评估:必须在欧洲中部时间下午3:00之前下单。
请注意: 在极少数情况下,您所请求的序列可能会存在毒性和/或遗传性不稳定。上述生产时间仅针对在大肠杆菌(E. coli)中遗传稳定的非毒性序列有效。
GeneArt®基因合成的优点
  • 灵活的定制流程: 在您选择的载体中获得您所需要的序列——包括难以构建的复杂重组载体和定制载体。
  • 最大程度提高蛋白质产量: 利用GeneOptimizer®软件进行可选的序列加工,生成mRNA稳定性和翻译效率更高的序列变异体。
  • 快速合成和组装: 标准实验周期至少为10个工作日 (取决于序列长度)。 我们还可提供加速方案。
  • 出色的准确度: 作为ISO 9001:2008–认证的质量管理体系的一部分,所有定制合成基因均经过测序;我们只提供具有序列同源性的重组载体。
  • 经济: GeneArt®基因合成服务的成本不比购买基因合成所需的寡核苷酸和分子生物学试剂费用高。 这有待您的决策。
  • 高效: 将基因合成和克隆过程外包出去,可节省时间和劳动力,这样您就可以专注于您的研究。
GeneArt®基因合成过程
提交的DNA序列由我们技术高超的科学家团队设计,包括/排除所需的限制性酶切位点和翻译元件,还可以利用我们的GeneOptimizer®软件进行优化,最大程度提高蛋白质的产量。
在公司内部合成具有最高的序列准确度的寡核苷酸,用作定制基因合成的组块。
采用GeneAssembler®流程组装基因,简化了工业级的高通量基因组装,实现了快速订购。 利用GeneObserver®在线追踪系统,您可以获得您的订单在合成过程中的详细信息。
基因结构被克隆到我们的一种标准克隆载体之中,此外您也可补充订购亚克隆服务(需额外收费),指定您的自定义载体。
所有结构均已进行过序列验证;仅100%匹配申请序列的基因结构才会发货。DNA以5 µg冻干质粒DNA的形式在离心微管中供应。
质量控制采用ISO 9001:2008认证流程实现,这有助于确保可靠性和可重复性。每个重组体附有详细的合成报告,包括质粒图谱、序列比对和限制酶图谱。