Invitrogen™ Anza™限制性内切酶克隆系统闪亮登场,其包含一系列限制性内切酶和多种DNA修饰酶,是一个使用统一缓冲液的完整克隆系统——极致简约、完美克隆。
- 所有限制性内切酶均使用一种统一缓冲液
- 所有类型的DNA均使用一种统一酶切方案
- 15分钟内完成酶切
- 即使过夜酶切也不会出现星号活性
Invitrogen™ Anza™限制性内切酶克隆系统闪亮登场,其包含一系列限制性内切酶和多种DNA修饰酶,是一个使用统一缓冲液的完整克隆系统——极致简约、完美克隆。
Anza限制性内切酶克隆完整系统由以下部分组成:
128种限制性内切酶
5种DNA修饰酶
所有的Anza限制性内切酶可以同时进行酶切,并且只需一种统一Anza缓冲液便能充分发挥出全部功能。
Anza限制性内切酶只需简易的两步方案即可使用,不管内切酶有几种,不管所使用的是哪种DNA类型——只需配置反应混合液,然后在37°C孵化15分钟。
表1:
| 试剂 | 单酶切 | 双酶切 | 三重酶切 |
|---|---|---|---|
| 不含核酸酶的水 | 根据最终反应体积加入所需的量 | ||
| Anza™ 10X缓冲液或者Anza™ 10X 红色缓冲液 | 2 µL | 2 µL | 3 µL |
| DNA | 0.2–1 µg | 0.2–1 µg | 0.2–1 µg |
| Anza™限制内切酶1 | 1 µL | 1 µL | 1 µL |
| Anza™限制内切酶2 | — | 1 µL | 1 µL |
| Anza™限制内切酶3 |
— | — | 1 µL |
| 最终反应体积 | 20 µL | 20 µL | 30 µL |
体积可按比例放大至5倍。
所有Anza限制性内切酶均提供Anza™ 10X缓冲液和Anza™ 10X红色缓冲液,可以根据您的实验需求灵活选择。红色缓冲液包括一种密度试剂,其含有红色或黄色示踪染料,在1%琼脂糖凝胶上两种染料分别与800 bp DNA片段和10 bp DNA片段一同迁移。这省去了凝胶上样前繁琐的染料添加步骤,且与下游的各种实验应用兼容。 *
*对于需要通过荧光激发来分析的实验应用,我们推荐使用Anza 10X缓冲液,因为Anza 10X 红色缓冲液中的黄色染料可能会影响一些荧光的检测。
Anza™限制性内切酶仅需15分钟即可酶切完全,且一个统一酶切方案适用于所有DNA类型。
图1. Anza限制性内切酶在15分钟内完成酶切反应。 使用Anza 11 EcoRI、Anza 12 XbaI和Anza 1 NotI对质粒DNA(6,215 bp)和纯化的PCR产物(1.6 kb)进行酶切。按照推荐的方案配置反应混合液,在20µL最终体积内含有1 µg DNA和1 µL的限制性内切酶。在37°C孵化15分钟。
图2. Anza限制性内切酶在15分钟内完成酶切反应。 使用Anza 3 BcuI和 Anza 47 Eco521对质粒DNA(6,215bp)进行酶切,同时使用竞争对手N 的SpeI-HF(BcuI的同裂酶)和EagI-HF(Eco52I的同裂酶)。按照推荐的实验方案,反应混合物包括1 µg DNA 和1 µL Anza限制内切酶,总反应体积为20µL。按照竞争对手N推荐的实验方案,反应混合物包括1 µg DNA 和1 µL竞争对手N的限制性内切酶,总体积50 µL。按照推荐的实验方案,Anza限制性内切酶和竞争对手N 的EagI –HF都在37°C条件下孵化15分钟。按照竞争对手N的推荐方案, SpeI-HF在37°C条件下孵化5分钟。
图3. Anza限制性内切酶在15分钟内完成酶切反应。 使用Anza 3 BcuI、Anza 9 NdeI和Anza 47 Eco521对纯化的PCR产物(6,215bp)进行酶切,同时使用竞争对手N的SpeI-HF(BcuI的同裂酶)、NdeI和EagI-HF(Eco52I的同裂酶)。按照推荐的实验方案,反应混合物包括1 µg DNA 和1 µLAnza™限制内切酶,总反应体积20µL。按照竞争对手N推荐的实验方案,反应混合物包括1 µg DNA 和1 µL 竞争对手N的限制性内切酶,总体积50 µL。37°C条件下孵化15分钟。
一些限制性内切酶可能出现星号活性,或者表现出限制酶与DNA识别位点的识别特异性降低。当反应条件不是最佳,如甘油浓度过高或Mg2+存在时,可能出现星号活性,其可导致DNA的非特异性剪切。Anza限制性内切酶经优化具有灵活的酶切时间-从15分钟到过夜酶切均可进行完全酶切-无需担心星号活性。
图4.使用 Anza限制性内切酶即使过夜酶切后也无星号活性。 使用Anza 11 EcoRI、Anza 12 XbaI和Anza 1 NotI对质粒DNA (6,215 bp)和纯化的PCR产物(1.6 kb)进行酶切。反应混合物中包括1 酶切。反应混和1 酶切限制性内切酶,总体积为20 μL,按照推荐的实验方案进行酶切。在37照推孵育16小时。
使用Anza统一缓冲液,Anza限制性内切酶可在同一反应中进行完全的多重酶切。无需再费力查找与您所使用的酶兼容的缓冲液,同时只需一种酶切实验方案即可完成所有酶切反应,从而节省了时间。
图5. 使用 Anza限制性内切酶在统一缓冲液中进行完全的酶切反应。 使用Anza 47 Eco52I和 Anza 14 SalI对质粒DNA(6,215bp)进行酶切,同时使用竞争对手N 的EagI-HF(Eco52I的同裂酶)和SalI-HF。按照推荐的实验方案,反应混合物包括1 µg DNA 和1 µL 每种Anza限制内切酶,总反应体积为20µL。按照竞争对手N推荐的实验方案,反应混合物包括1 µg DNA 和每种1 µL竞争对手N的限制性内切酶,总体积50 µL。在37°C条件下孵化15分钟。
图6. Anza限制性内切酶可在统一缓冲液中实现三种酶的完全酶切。 使用Anza 1 NotI、Anza 16 HindIII和Anza 15 XmaJI对质粒DNA (6215 bp)进行酶切。单酶切反应的反应混合物包括1 酶切。单酶切和1 酶切限制性内切酶,总体积为20 内切。三重酶切反应混合物中包括1 重酶切反应混和各种限制性内切酶各1 种限,总体积为30 积为,按照推荐的实验方案进行酶切。37照推孵育15分钟。
![]() 立即订购 |
|
![]() 立即订购 |
|
您可以使用CloningBench移动App搜索最合适的Anza™限制性内切酶并直接订购。立即下载免费的iOS系统App。
克隆支持中心
查找与克隆实验相关的建议、疑难解答和相关资源
导入Anza限制性内切酶的指南
Vector NTI Express或Vector NTI Express Designer
Vector NTI Advance
导入所需数据文件
Anza Restriction Enzyme Data File