Vector NTI 软件
管理。 查找。 设计。 确认。
Vector NTI® 软件是一款完善的序列分析和设计工具的集成套件,能够帮助您管理、查看、分析、转换、共享和发布多种类型的分子生物学数据,全部集成在一个图形丰富的分析环境中。
- 管理——存储并管理搜集的资料、可视化图表和检索序列
- 查找——分析、比较并对比序列
- 设计——克隆策略,PCR、克隆和重新测序的引物,以及序列的凝胶模拟
- 确认——重叠群组装、序列验证和文献验证
Vector NTI Express Designer 软件
![]() |
Vector NTI® Express Designer 软件在新一代电子克隆和组装技术开发中处于领先地位。 新开发的界面是一款虚拟的多媒体演示工具,可通过简单拖放进行载体构建并简化了项目之间的序列比对。 通过 Vector NTI® Express Designer 软件还可访问 GeneArt® 网络工具以获得最佳的蛋白质表达水平。 了解更多信息或者下载试用版。 |
了解我们最新的平台——适用于 Mac® 或者 PC 操作系统的 Vector NTI® Express Designer 软件,现可供下载。
Vector NTI® Express 软件
![]() |
Vector NTI® Express 软件保留了 Vector NTI® 高级软件中最可信赖的工具并配备了更加快捷的全新界面。 由于您的 Vector NTI® Express 许可证也适用于 Vector NTI® 高级软件,您可以考虑购买 Vector NTI® Express 软件,作为一项投资——您可以根据意愿继续使用 Vector NTI® 高级软件,在您准备就绪时可以随时换用 Vector NTI® Express 软件。 除了新界面之外,Vector NTI® Express 软件还提供专门的 Mac® OS X® 客户支持,而且通过现有软件的自动升级可无缝获取来自赛默飞的新型生物信息学工具。 了解更多信息或者下载试用版。 |
了解适用于 Mac® 或者 PC 操作系统的 Vector NTI® Express 软件,现可供下载。
您对 Vector NTI 高级软件感兴趣么?
|
Vector NTI® 高级软件是一款多功能桌面序列分析应用程序套件,可提供集成、数据管理功能并具有可扩展性。 该软件已被超过 20,000 个出版物引用,并且与 CE 测序兼容。 2010 年发布的 11.5 版与 Windows 7 和 Mac OS® X (在 Parallels Desktop® 5 或者 Boot Camp下运行 Windows®)兼容。 11.5 版的新功能包括:
|
哪款 Vector NTI 软件适合您?
我们知道您的实验室有特定需求。 我们很乐意为您提供定制版 Vector NTI® Express 或 Vector NTI® 高级软件 的报价。
联系我们
如果您想要获取更多信息,或者在确定满足您要求的最佳软件和许可证协议方面需要任何帮助,请发送电子邮件至 bioinfosales@lifetech.com 咨询我们的软件专家。