Vector NTI Advance®11.5.4
Version 11.5.4 包含以下特征:
  • 更广的操作系统支持范围 - Mac® OS X® 和 Windows® 7 上的 Parallels Desktop® 5
  • 支持最新的 GeneArt® 无缝克隆及高阶基因组装和元件组装
  • 改进了工作流程,可在线查询 TaqMan® 基因表达分析产品
  • 支持 Applied Biosystems® 3500 系统文件格式
  • 引物模板对齐显示和报告
  • 升级至 NCBI 查询模式
  • 各种功能和性能改进,包括本地数据库储存容量提升
重要信息:您需要定期备份本地数据库,而在更新 Vector NTI Advance® 软件之前则必须备份。
试用 Vector NTI Advance® 11.5.4 软件 30 天
首先点击“下载”按钮。然后点击“get my trial license key”,获取您的许可证秘钥。将此试用版许可证号输入相应字段,然后点击“Apply”(应用)按钮。 此更新会立即安装并无缝覆盖 v11.5.x ,同时会自动识别本地存在的数据库。
下载和安装后,凭借试用版许可证秘钥可享受此软件的完整功能 30 天。
下载 (.exe)
获取我的试用版许可证秘钥。
购买 Vector NTI Advance® 11.5.4 许可证
购买 Vector NTI Advance® 许可证并根据专门的许可证配置询价。
立即购买
资源
Dynamic License Server(仅限 Windows®)
Dynamic License Server (DLS) 是一款现场安装的软件,负责管理所购的动态许可证编号在网络坐席上的分配。
请注意:DLS 并非免费软件。您必须购买许可证才可安装和使用。
Vector NTI® Vector 存档
此类 Vector NTI Advance® 存档文件包含完整注释的 Invitrogen™ 载体序列和图谱。直接下载文件并保存到您的计算机中,然后将其拖放到您的 Vector NTI Advance® 本地数据库,以便导入和使用这些载体。
关于 Mac® OS X® 兼容性
Vector NTI Advance® 可通过 Parallels Desktop® 5 在 Mac® OS X® 上运行,因此不必重启。请参阅安装和许可指南获取更多有关使用此软件的信息,或者通过此链接查看更多有关 Parallels Desktop® 软件的信息。
Vector NTI Advance® 11.5 也可在采用Apple® Boot Camp® 软件软件创建的 Windows® 分区上运行。