干细胞在许多研究领域都表现出很大的应用前景,特别是在疾病模型领域。通过重编程具有疾病形态的供体体细胞,人们可以获得潜在无限来源的诱导性多能干细胞(iPSC),该多能干细胞具有扩增、分化的能力,而使得研究者能够在无需其他动物模型的条件下研究相关的人细胞。具有生理相关性的细胞模型能够加速疾病机制的发现进程。我们能够帮助您应用我们的工具和技术,应对可能遭遇的技术挑战,从而不断进行人类疾病模型的研发。
如何实现:建立疾病的细胞模型
我们与加州桑尼维尔的帕金森氏研究所进行合作,来证明如何研发细胞模型以鉴定可能改善帕金森氏症内在进程的药物。
一系列白皮书中,我们描述了使用Thermo Fisher Scientific的工具建立PD细胞模型的三个步骤。
研究方案与资源
在建立细胞模型的过程中,我们建立、调整和使用了许多实验方案。此处列出的是干细胞工作流程最为常见的实验方案和培养基,也是我们的研究中常采用的方案,我们将其按照培养、改造、分化和鉴定的工作流程段进行分组。请访问“疾病建模资源”来查看更为全面的方案和资源,包括在线研讨会、科学海报等。
了解本项研究中使用到的产品
我们为市场带来加速科学研究的Life Technologies全新工具,这让我们在全球范围内不断接触更多的研究人员,并开启了之前无法实现的疾病领域的研究。请阅读我们如何在合作过程中使用这些产品,并了解您可在您的实验室中如何应用它们。
attune
Attune® 声波聚焦细胞分析仪用于评估iPSC和NSC群体中遗传标志物的表达情况。
ion-pgm
Ion PGM™测序仪用于在重编程操作之前评估供体成纤维细胞中的附加突变。
essential-8
Essential 8™培养基是无饲养层生长培养基,一旦供体成纤维细胞经过重编程操作,我们即会对iPSC使用此产品。
psc-nim
Gibco® PSC神经诱导培养基(NIM)能够让我们在7天时间内从iPSC诱导生成NSC,而无需经过拟胚体(EB)形成过程。
cytotune
CytoTune®-iPS仙台重编程试剂盒用于将供体成纤维细胞重编程为iPSCs。所获得的iPSCs是非基因组整合型细胞,并不具有潜在的成瘤风险。
floid
EVOS® FLoid® 细胞成像系统通过使用荧光免疫细胞化学方法,来评估不同阶段细胞的多能性以及神经细胞的标志物。
quantstudio-12k
QuantStudio™12K Flex 实时定量PCR系统用于在多种鉴定实验中针对iPSC、NSC和分化的神经细胞的基因表达分析,也可通过SNP基因分型作为一种iPSC克隆筛查方法。
taqman-hpsc-scorecard
The TaqMan® hPSC Scorecard™ Panel是一款PCR分析产品,我们使用它来评估细胞的多能性,以及确认iPSC中的三系分化潜能。
CRISPR-Cas9-based Genome Editing
CRISPR-Cas systems are revolutionizing the field of genome editing through the technologies’ ability to achieve highly flexible and specific targeting of desired genome edits. See how you can get started today.
TALEN™-based Genome Editing
GeneArt® Precision TALs provide custom DNA-binding proteins for accurate DNA targeting and precise genome editing. See how you can get started today.