适合在实验室环境下执行自动化核酸纯化的系列产品
KingFisher™ 纯化系统
使用 Invitrogen™ MagMAX™ 试剂盒和 Thermo Scientific™ KingFisher™ 纯化系统优化并自动化核酸纯化工作流程。 革命性的颗粒分离技术——永久磁力棒和带有独立移动控制的一次性枪头梳——构成了 KingFisher™ Flex 和 KingFisher™ Duo Prime 仪器的基础。
了解更多
MagMAX™ Express 颗粒处理仪
这些经济实用兼具灵活性的磁粒处理仪可提供:
  • 两种通量选项: 24-和 96-孔形式
  • MagMAX™ 试剂盒兼容性
  • 可方便地添加自配的缓冲液及培养基
您的中、高通量核酸纯化解决方案
了解更多
BenchPro™ 2100 质粒纯化系统
这种易用的免手动操作系统可实现:
  • 大规模的转染级质粒纯化
  • 从培养到样品分离的清晰操作流程
  • 完全不需要离心、移液、倾倒缓冲液,也不需要计时器以及乙醇。
您的大规模转染级质粒纯化的自动化解决方案
了解更多
资源
新型   核酸纯化和分析支持 中心
查找适用于您的核酸纯化&分析应用的提示、故障排除帮助和资源。