kingfisher-duo-large
紧凑型 Thermo Scientific KingFisher Duo Prime 中低通量纯化系统,为实验室的核酸和蛋白自动纯化提供了灵活、人性化的解决方案。 将 KingFisher Duo Prime 系统与 MagMAX 核酸提取试剂盒相结合,可适用各种起始量和类型的样品。
KingFisher Duo Prime 具有可更换的磁棒设计,所以可以处理微量(10 μL 至 50 μL)或大量(300 μL 至 500 μL)样品。
申请演示
KingFisher Duo Prime 系统的特色包括:
  • 易于安装(可在10分钟或更短时间内运行)
  • 配置灵活,具有 6 道和 12 道磁头,可处理不同数量和体积的样品
  • 配有预装程序,可以用 MagMAX 核酸分离试剂盒进行操作
  • 配有 Thermo Scientific BindIt 软件,运行仪器可编程控制,修改、创建和上传程序(兼容 Windows 7 和 8)
  • 可以用 U 盘上传新的或编辑过的程序
  • 紫外灯灭菌和可选的条形码阅读器提高了可用性
视频: 性能出众
工作原理
KingFisher Duo Prime 磁珠纯化仪采用独立运动控制的永磁棒和一次性磁套。 当磁力棒——套在磁套内部——沉入溶液时,磁珠在磁套底部聚集。 然后将磁套定位于不同孔或板中,然后将磁力棒抽出磁套,释放磁珠。 当磁头上下移动时,磁套还可促进试剂与磁珠混合。
MagMAX 试剂盒和 KingFisher Duo Prime 系统
MagMAX 试剂盒
当在 KingFisher Duo Prime 或 KingFisher Flex 系统上使用 MagMAX 试剂盒时,实验室将拥有一个可为下游应用(如实时 PCR 和下一代测序)提供纯核酸的简单、快速的系统。
在配有 24 道深孔板磁头的 KingFisher Flex 提取仪上使用 MagMAX 试剂盒的主要优点:
  • 可从更大起始量的样品中提取核酸
  • 从各种各样的样品类型执行一致、高质量的核酸回收
  • 借助磁珠传输技术实现交叉污染控制
为您的需求选择合适的 MagMAX 试剂盒
如果您的 KingFisher 仪器不包含所需的 MagMAX 程序,请发送电子邮件至techsupport@lifetech.com
Dynabeads 免疫沉淀反应
Dynabeads 免疫沉淀反应
Dynabeads 产品开创了生物磁效应技术的先河,可确保您实现高产量、高重现性与低非特异性结合、低成本之间的平衡。 这种平衡是 Dynabeads 产品成为使用磁珠进行免疫沉淀的金标准的一个原因,并且非常适合自动化。 其他诸多原因包括:
  • 低背景—几乎不存在非特异性结合,没有预清除和高信噪比
  • 高可重现性—均匀的磁珠有助于确保一致结果
  • 灵活—产品覆盖IP、Co-IP、pull-down和ChIP分析;适用于手动和自动化方案
  • 节省抗体—所有结合均发生于磁珠光滑的外表面,可节约珍贵抗体并支持经济有效的解决方案。
  • 高灵敏度—Dynabeads 技术是灵敏应用中引用最多的方法,比如低丰度蛋白质的 ChIP 和 IP
了解更多有关免疫沉淀解决方案的信息
获取在KingFisher平台进行自动化 IP 的最新方案
工作原理
KingFisher Duo Prime 磁珠纯化仪采用独立运动控制的永磁棒和一次性磁套。 当磁力棒——套在磁套内部——沉入溶液时,磁珠在磁套底部聚集。 然后将磁套定位于不同孔或板中,然后将磁力棒抽出磁套,释放磁珠。 当磁头上下移动时,磁套还可促进试剂与磁珠混合。
MagMAX 试剂盒和 KingFisher Duo Prime 系统
MagMAX 试剂盒
当在 KingFisher Duo Prime 或 KingFisher Flex 系统上使用 MagMAX 试剂盒时,实验室将拥有一个可为下游应用(如实时 PCR 和下一代测序)提供纯核酸的简单、快速的系统。
在配有 24 道深孔板磁头的 KingFisher Flex 提取仪上使用 MagMAX 试剂盒的主要优点:
  • 可从更大起始量的样品中提取核酸
  • 从各种各样的样品类型执行一致、高质量的核酸回收
  • 借助磁珠传输技术实现交叉污染控制
为您的需求选择合适的 MagMAX 试剂盒
如果您的 KingFisher 仪器不包含所需的 MagMAX 程序,请发送电子邮件至techsupport@lifetech.com
Dynabeads 免疫沉淀反应
Dynabeads 免疫沉淀反应
Dynabeads 产品开创了生物磁效应技术的先河,可确保您实现高产量、高重现性与低非特异性结合、低成本之间的平衡。 这种平衡是 Dynabeads 产品成为使用磁珠进行免疫沉淀的金标准的一个原因,并且非常适合自动化。 其他诸多原因包括:
  • 低背景—几乎不存在非特异性结合,没有预清除和高信噪比
  • 高可重现性—均匀的磁珠有助于确保一致结果
  • 灵活—产品覆盖IP、Co-IP、pull-down和ChIP分析;适用于手动和自动化方案
  • 节省抗体—所有结合均发生于磁珠光滑的外表面,可节约珍贵抗体并支持经济有效的解决方案。
  • 高灵敏度—Dynabeads 技术是灵敏应用中引用最多的方法,比如低丰度蛋白质的 ChIP 和 IP
了解更多有关免疫沉淀解决方案的信息
获取在KingFisher平台进行自动化 IP 的最新方案