kingfisher-flex-large
Thermo Scientific KingFisher Flex 纯化系统为磁珠法核酸和蛋白亲和纯化操作所用磁性颗粒提供了基于板的处理(混合、捕获、转移、释放)。 这种易于使用的仪器提供了出色的重现性,并最大限度地减少了从各种样品类型中分离 DNA、RNA 和蛋白质所需的手动操作时间。 该系统具有四种不同用户可更换磁头规格,使得科学家能够处理不同体积的兼容纯化试剂,如 MagMAX 核酸提取产品。
申请演示
KingFisher Flex 的特色包括:
  • 易于安装(可在10分钟或更短时间内运行)
  • 用户友好的图形界面
  • 高通量,每次运行可纯化 96 份样品
  • 四种不同的磁头格式,适用于较大的体积范围 (20–5,000 µL)
  • 配有预装程序,可以用 MagMAX 核酸分离试剂盒进行操作
  • 配有 Thermo Scientific BindIt 软件,可控制可编程仪器,修改、创建和上传程序(兼容 Windows 7 和 8)
视频: KingFisher Flex 工作原理
工作原理
KingFisher Flex 磁珠纯化仪采用独立运动控制的永磁棒和一次性磁套。 当磁力棒——伸入磁套内部——沉入溶液时,磁珠在磁套底部聚集。 然后将磁套定位于不同孔或板中,然后将磁力棒抽出磁套,释放磁珠。 当磁头上下移动时,磁套还可促进试剂与磁珠混合。
KingFisher - How it works
MagMAX 试剂盒和 KingFisher Flex 系统
Magmax kits
当在 KingFisher Flex 系统上使用 MagMAX 试剂盒时,实验室将拥有一个可为下游应用(如实时 PCR 和下一代测序)提供纯核酸的简单、快速的系统。
在配有 24 个深孔磁头的 KingFisher Flex 系统上使用 MagMAX 试剂盒的主要优点:
  • 可从更大起始量的样品中提取核酸
  • 从各种各样的样品类型执行一致、高质量的核酸回收
  • 借助磁珠传输技术实现交叉污染控制
为您的需求选择合适的 MagMAX 试剂盒
如需获取您的特定试剂盒所需的 MagMAX 程序,请访问产品页面或发送电子邮件至techsupport@thermofisher.com
Dynabeads 免疫沉淀反应
Dynabeads immunoprecipitation
Dynabeads 产品开创了生物磁效应技术的先河,可确保您实现高产量、高重现性与低非特异性结合、低成本之间的平衡。 这种平衡是 Dynabeads 产品成为使用磁珠进行免疫沉淀的金标准的一个原因,并且非常适合自动化。 其他诸多原因包括:
  • 低背景—几乎不存在非特异性结合,无需预洗,高信噪比
  • 高可重现性—均匀的磁珠有助于确保一致结果
  • 灵活—产品覆盖IP、Co-IP、pull-down和ChIP分析;适用于手动和自动化方案
  • 节省抗体—所有结合均发生于磁珠光滑的外表面,可节约珍贵抗体并支持经济有效的解决方案。
  • 高灵敏度—Dynabeads 技术是灵敏应用中引用最多的方法,比如低丰度蛋白质的 ChIP 和 IP
KingFisher Flex 系统所用的塑料耗材
工作原理
KingFisher Flex 磁珠纯化仪采用独立运动控制的永磁棒和一次性磁套。 当磁力棒——伸入磁套内部——沉入溶液时,磁珠在磁套底部聚集。 然后将磁套定位于不同孔或板中,然后将磁力棒抽出磁套,释放磁珠。 当磁头上下移动时,磁套还可促进试剂与磁珠混合。
KingFisher - How it works
MagMAX 试剂盒和 KingFisher Flex 系统
Magmax kits
当在 KingFisher Flex 系统上使用 MagMAX 试剂盒时,实验室将拥有一个可为下游应用(如实时 PCR 和下一代测序)提供纯核酸的简单、快速的系统。
在配有 24 个深孔磁头的 KingFisher Flex 系统上使用 MagMAX 试剂盒的主要优点:
  • 可从更大起始量的样品中提取核酸
  • 从各种各样的样品类型执行一致、高质量的核酸回收
  • 借助磁珠传输技术实现交叉污染控制
为您的需求选择合适的 MagMAX 试剂盒
如需获取您的特定试剂盒所需的 MagMAX 程序,请访问产品页面或发送电子邮件至techsupport@thermofisher.com
Dynabeads 免疫沉淀反应
Dynabeads immunoprecipitation
Dynabeads 产品开创了生物磁效应技术的先河,可确保您实现高产量、高重现性与低非特异性结合、低成本之间的平衡。 这种平衡是 Dynabeads 产品成为使用磁珠进行免疫沉淀的金标准的一个原因,并且非常适合自动化。 其他诸多原因包括:
  • 低背景—几乎不存在非特异性结合,无需预洗,高信噪比
  • 高可重现性—均匀的磁珠有助于确保一致结果
  • 灵活—产品覆盖IP、Co-IP、pull-down和ChIP分析;适用于手动和自动化方案
  • 节省抗体—所有结合均发生于磁珠光滑的外表面,可节约珍贵抗体并支持经济有效的解决方案。
  • 高灵敏度—Dynabeads 技术是灵敏应用中引用最多的方法,比如低丰度蛋白质的 ChIP 和 IP
KingFisher Flex 系统所用的塑料耗材