ReadyPouch™ Agarose Gels  
即用型琼脂糖——只需撕开,加热,加入染料,倒胶
每天都在配琼脂糖凝胶?厌烦了繁琐的计算、称量、配液等步骤?担心液体溢出污染微波炉?ReadyPouch™来解救你了!ReadyPouch™琼脂糖为新型多用途UltraPure™琼脂糖,适用于各种DNA电泳。ReadyPouch™预混了1X TAE缓冲液,为1%的琼脂糖溶液。
申请免费样品
传统琼脂糖 VS ReadyPouch™琼脂糖
What researchers are saying
I don't know why anyone would want to make their gel from scratch.
One less step. Just grab-n-go.
ReadyPouch™ 琼脂糖工作流程
ReadyPouch™ 琼脂糖优点
  • 无需担心液体溢出
  • 条带分辨范围宽
  • 高凝胶强度
  • 即用型1%琼脂糖TAE溶液
  • 气泡更少
  • 无DNAase或RNAase酶活性
ReadyPouch™ 琼脂糖应用
  • 分离PCR片段>0.5 kb
  • Southern印迹
  • 分离0.5–23 kb DNA片段
ReadyPouch 琼脂糖—简单4步
比较ReadyPouch™琼脂糖与传统1%琼脂糖凝胶的电泳结果
ReadyPouch™ agarose comparison
将Lambda DNA用各种限制性内切酶消化1小时,然后分别在1%琼脂糖凝胶(A)或ReadyPouch™凝胶(B)中加入250ng样品,85V电泳30分钟,随后使用E-GelImager成像0.5秒。泳道1和14:加入250ng 1Kb Plus DNA Ladder;泳道2:加入2ul Low Mass DNA Ladder;泳道3 &4: Age I 酶切;泳道5 & 6: Ase I 酶切;泳道7 & 8:BamHI酶切; 泳道 9 & 10:PvuII 酶切;泳道11 & 12:HindIII 酶切;泳道13:BamHI/HindIII 双酶切。
仅限科学研究使用,不能用于临床诊断。