E-Gel Imager  
Invitrogen™ E-Gel™ Imager凝胶成像仪是一款方便小巧,经济实惠的凝胶成像系统,可用于染色凝胶和WesternDot 625染料的蛋白质印迹成像。配备有高分辨率的数字相机,E-Gel系统可以用于荧光染料(如EB和Invitrogen™ SYBR™染料)或显色染料(如Invitrogen™ 考马斯蓝和银染)的凝胶成像。此外,您还可以对使用WesternDot 625检测的蛋白质印迹进行成像,避免繁杂的胶片处理。设置简单,系统的直观软件可对条带进行准确快速地分析。
留言咨询 立即订购
E-Gel Imager凝胶成像仪产品手册
各种凝胶的高品质成像
E-Gel Imager凝胶成像仪专门用于对琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的染色核酸和蛋白质进行成像和光密度分析,包括E-Gel™ 琼脂糖凝胶和Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™丙烯酰胺凝胶,也适用于自制凝胶。此外,E-Gel Imager成像仪也可用于对结合了WesternDot 625二抗的蛋白质免疫印迹进行成像。
每台E-Gel Imager成像仪都包括一个相机遮光罩和一个可更换式基座:
  1. 蓝光基座——适用于Invitrogen™ SYBR™ Safe染料和Invitrogen™ SYBR™ Green染料等DNA染料,以及E-Gel EX琼脂糖凝胶
  2. 紫外光基座——传统EB(溴化乙锭)染色凝胶的最佳选择
  3. E-Gel适配器基座——与Invitrogen™ E-Gel Go!™ 系统或Invitrogen™ E-Gel™ iBase™/E-Gel™ Safe Imager系统一起用于实时监测凝胶电泳进程
通过使用E-Gel Imager成像仪白光转换屏,您可以使用蓝光基座或紫外光基座对染色蛋白质凝胶(包括Invitrogen™产品系列,如SimplyBlue™ Safe、SilverQuest™ Silver、SYPRO™ Ruby和Coomassie™蓝染料)进行成像。
实现最佳信号采集的滤光片选择
有三种可更换的滤光片供您选择,从而能够更灵活地对不同染料染色的凝胶进行成像——橙色“通用”滤光片;用于SYBRR Green和SYBR Safe染料及E-Gel EX琼脂糖凝胶的绿色滤光片;以及用于Invitrogen™ Molecular Probes™ Qdot™ 625探针的高分辨红色滤光片。
E-Gel Imager filters  
每个E-Gel Imager凝胶成像仪相机遮光罩都预装了一个橙色(通用)滤光片。用户可以取下橙色滤光片,并根据所用染料更换绿色或红色滤光片。
分子
凝胶类型
染料
E-Gel Imager凝胶成像系统配有:
紫外光基座
蓝光基座
E-Gel适配器基座
核酸 琼脂糖( 包括 E-Gel凝胶)和聚丙烯酰胺凝胶 EB(溴化乙锭) ✓✓✓✓    
SYBR 染料1,2 ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓
显色染料3 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓  
蛋白质 聚丙烯酰胺凝胶 显色染料3 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓  
荧光染料4 ✓✓✓✓    
蛋白质印迹 Qdot®检测5 ✓✓✓✓    
  1. SYBR染料(如SYBR Green,SYBR Safe和SYBR Gold染料)在蓝光下可达到最佳激发。如果使用紫外光激发SYBR染料,则还需要使用E-Gel Imager UV/SYBR滤光片
  2. E-Gel凝胶可在紫外光基座(EB,SYBR Safe或SYBR Gold染色 凝胶),蓝光基座(SYBR Safe或SYBR Gold染色 凝胶),或E-Gel适配器基座(SYBR Safe或SYBR Gold染色 凝胶)上成像。如果您使用了E-Gel适配器基座,则还需要使用E-Gel iBaseE-Gel Safe Imager(或这些产品的套装)。
  3. 观察使用SilverQuest银染剂染色的DNA凝胶以及使用SimplyBlue Safe染料、SilverQuest 银染染料和考马斯蓝染料染色的蛋白质凝胶时,需要使用E-Gel Imager白光转换屏
  4. 使用SYPRO® Ruby染色的蛋白质凝胶,可在带有紫外光基座的E-Gel Imager凝胶成像系统上成像。
  5. 为获得更高分辨率的成像结果,可使用E-Gel Imager Qdot 625滤光片对结合了Qdot探针(如采用Invitrogen™ VIVID™技术的WesternDot 625二抗)的免疫印迹进行成像。
E-Gel Imager成像软件
Invitrogen™产品系列,如GelQuant™ Express分析软件和GelCapture™图像采集软件应用程序,与E-Gel Imager成像系统无缝整合,为您提供了用于分析捕获图像和数据的所有应用、功能和工具,包括光密度分析(基于标准物)。每台E-Gel Imager凝胶成像系统均包含这两种软件程序。
使用WesternDot 625二抗对目标蛋白进行高效检测
E-Gel Imager凝胶成像仪(带有橙色或红色滤光片)可对结合有WesternDot二抗的蛋白印迹进行成像,其灵敏度与增强型化学发光(ECL)免疫印迹检测相当。WesternDot二抗整合了经VIVID技术增强的Qdot探针,比上一代Qdot试剂的信号更明亮。
  • 节约时间——无需繁琐的HRP和ECL优化过程
  • 节约成本——直接对印迹进行成像;无需处理胶片
  • 印迹信号可稳定维持数周至数月/>——多次曝光不会显著降低信号强度
了解关于WesternDot 625二抗的更多信息:
Schematic diagram of WesternDot blot imaging
(A)WesternDot二抗比(B)ECL检测的工作流程更简单,产生的信号更稳定。
western blot稀释系列数据
使用GAPDH一抗和Qdot 625驴抗兔二抗,对Jurkat细胞裂解物连续稀释液(10μg至4 ng)进行免疫印迹分析。使用E-Gel Imager凝胶成像仪进行印迹成像。与使用ECL和Fuji FLA-9000成像扫描仪获得的重复免疫印迹相比,灵敏度相当。
参数
尺寸(宽x 深x高) 相机遮光罩(20.3 x 28.4 x 36.5 cm)
基座(21.4 x 30.4 x 11.9 cm)
视图尺寸(宽x 深) 12 x 15 cm
激发光源 紫外光–312 nm
蓝光–470 nm
发电 110或220 VAC; 50–60 Hz
相机
      类型 CCD
      灰度 12-bit
      分辨率 1,296 (H) x 964(V); 130万像素
      动态范围 56.77 DB
      曝光时间 0.01毫秒至10秒
光学元件
      超明亮镜头 F/1.4新型镜头
光学变焦6-12 mm
      视野 11 x 14 cm
      滤光片 橙色滤光片(溴化乙锭和SYBR Safe DNA凝胶染料)
绿色滤光片(荧光素,SYBR Gold,SYBR Green)
红色滤光片(Qdot 625)
软件
      图像采集 GelCapture™图像采集软件
      1D图像分析 GelQuant™ Express分析软件
系统要求
      操作系统 Windows XP专业版(英文版,SP3,32位),或者
Windows 7专业版(英文版,32位,Windows 8.1
      处理器 Intel Core™2 Duo, 1.8 GHz
      内存 最小4 GB RAM  
E-Gel Imager 凝胶成像仪视频
E-Gel Imager 凝胶成像仪 
凝胶成像革命
介绍E-Gel Imager Software, Part I
-- GelCapture Software
开箱安装 
E-Gel Imager 凝胶成像仪
介绍 E-Gel Imager Software, Part 2
-- GelQuant Express Software
各种凝胶的高品质成像
E-Gel Imager凝胶成像仪专门用于对琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的染色核酸和蛋白质进行成像和光密度分析,包括E-Gel™ 琼脂糖凝胶和Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™丙烯酰胺凝胶,也适用于自制凝胶。此外,E-Gel Imager成像仪也可用于对结合了WesternDot 625二抗的蛋白质免疫印迹进行成像。
每台E-Gel Imager成像仪都包括一个相机遮光罩和一个可更换式基座:
  1. 蓝光基座——适用于Invitrogen™ SYBR™ Safe染料和Invitrogen™ SYBR™ Green染料等DNA染料,以及E-Gel EX琼脂糖凝胶
  2. 紫外光基座——传统EB(溴化乙锭)染色凝胶的最佳选择
  3. E-Gel适配器基座——与Invitrogen™ E-Gel Go!™ 系统或Invitrogen™ E-Gel™ iBase™/E-Gel™ Safe Imager系统一起用于实时监测凝胶电泳进程
通过使用E-Gel Imager成像仪白光转换屏,您可以使用蓝光基座或紫外光基座对染色蛋白质凝胶(包括Invitrogen™产品系列,如SimplyBlue™ Safe、SilverQuest™ Silver、SYPRO™ Ruby和Coomassie™蓝染料)进行成像。
实现最佳信号采集的滤光片选择
有三种可更换的滤光片供您选择,从而能够更灵活地对不同染料染色的凝胶进行成像——橙色“通用”滤光片;用于SYBRR Green和SYBR Safe染料及E-Gel EX琼脂糖凝胶的绿色滤光片;以及用于Invitrogen™ Molecular Probes™ Qdot™ 625探针的高分辨红色滤光片。
E-Gel Imager filters  
每个E-Gel Imager凝胶成像仪相机遮光罩都预装了一个橙色(通用)滤光片。用户可以取下橙色滤光片,并根据所用染料更换绿色或红色滤光片。
分子
凝胶类型
染料
E-Gel Imager凝胶成像系统配有:
紫外光基座
蓝光基座
E-Gel适配器基座
核酸 琼脂糖( 包括 E-Gel凝胶)和聚丙烯酰胺凝胶 EB(溴化乙锭) ✓✓✓✓    
SYBR 染料1,2 ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓
显色染料3 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓  
蛋白质 聚丙烯酰胺凝胶 显色染料3 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓  
荧光染料4 ✓✓✓✓    
蛋白质印迹 Qdot®检测5 ✓✓✓✓    
  1. SYBR染料(如SYBR Green,SYBR Safe和SYBR Gold染料)在蓝光下可达到最佳激发。如果使用紫外光激发SYBR染料,则还需要使用E-Gel Imager UV/SYBR滤光片
  2. E-Gel凝胶可在紫外光基座(EB,SYBR Safe或SYBR Gold染色 凝胶),蓝光基座(SYBR Safe或SYBR Gold染色 凝胶),或E-Gel适配器基座(SYBR Safe或SYBR Gold染色 凝胶)上成像。如果您使用了E-Gel适配器基座,则还需要使用E-Gel iBaseE-Gel Safe Imager(或这些产品的套装)。
  3. 观察使用SilverQuest银染剂染色的DNA凝胶以及使用SimplyBlue Safe染料、SilverQuest 银染染料和考马斯蓝染料染色的蛋白质凝胶时,需要使用E-Gel Imager白光转换屏
  4. 使用SYPRO® Ruby染色的蛋白质凝胶,可在带有紫外光基座的E-Gel Imager凝胶成像系统上成像。
  5. 为获得更高分辨率的成像结果,可使用E-Gel Imager Qdot 625滤光片对结合了Qdot探针(如采用Invitrogen™ VIVID™技术的WesternDot 625二抗)的免疫印迹进行成像。
E-Gel Imager成像软件
Invitrogen™产品系列,如GelQuant™ Express分析软件和GelCapture™图像采集软件应用程序,与E-Gel Imager成像系统无缝整合,为您提供了用于分析捕获图像和数据的所有应用、功能和工具,包括光密度分析(基于标准物)。每台E-Gel Imager凝胶成像系统均包含这两种软件程序。
使用WesternDot 625二抗对目标蛋白进行高效检测
E-Gel Imager凝胶成像仪(带有橙色或红色滤光片)可对结合有WesternDot二抗的蛋白印迹进行成像,其灵敏度与增强型化学发光(ECL)免疫印迹检测相当。WesternDot二抗整合了经VIVID技术增强的Qdot探针,比上一代Qdot试剂的信号更明亮。
  • 节约时间——无需繁琐的HRP和ECL优化过程
  • 节约成本——直接对印迹进行成像;无需处理胶片
  • 印迹信号可稳定维持数周至数月/>——多次曝光不会显著降低信号强度
了解关于WesternDot 625二抗的更多信息:
Schematic diagram of WesternDot blot imaging
(A)WesternDot二抗比(B)ECL检测的工作流程更简单,产生的信号更稳定。
western blot稀释系列数据
使用GAPDH一抗和Qdot 625驴抗兔二抗,对Jurkat细胞裂解物连续稀释液(10μg至4 ng)进行免疫印迹分析。使用E-Gel Imager凝胶成像仪进行印迹成像。与使用ECL和Fuji FLA-9000成像扫描仪获得的重复免疫印迹相比,灵敏度相当。
参数
尺寸(宽x 深x高) 相机遮光罩(20.3 x 28.4 x 36.5 cm)
基座(21.4 x 30.4 x 11.9 cm)
视图尺寸(宽x 深) 12 x 15 cm
激发光源 紫外光–312 nm
蓝光–470 nm
发电 110或220 VAC; 50–60 Hz
相机
      类型 CCD
      灰度 12-bit
      分辨率 1,296 (H) x 964(V); 130万像素
      动态范围 56.77 DB
      曝光时间 0.01毫秒至10秒
光学元件
      超明亮镜头 F/1.4新型镜头
光学变焦6-12 mm
      视野 11 x 14 cm
      滤光片 橙色滤光片(溴化乙锭和SYBR Safe DNA凝胶染料)
绿色滤光片(荧光素,SYBR Gold,SYBR Green)
红色滤光片(Qdot 625)
软件
      图像采集 GelCapture™图像采集软件
      1D图像分析 GelQuant™ Express分析软件
系统要求
      操作系统 Windows XP专业版(英文版,SP3,32位),或者
Windows 7专业版(英文版,32位,Windows 8.1
      处理器 Intel Core™2 Duo, 1.8 GHz
      内存 最小4 GB RAM  
E-Gel Imager 凝胶成像仪视频
E-Gel Imager 凝胶成像仪 
凝胶成像革命
介绍E-Gel Imager Software, Part I
-- GelCapture Software
开箱安装 
E-Gel Imager 凝胶成像仪
介绍 E-Gel Imager Software, Part 2
-- GelQuant Express Software
仅供研究使用。不可用于人或动物的治疗或诊断。