showcase.par.60861.image.0.0.1
有效的细胞裂解是提取高质量及高产量RNA必需的第一步。 酵母和许多菌株可能很难被破坏,因为它们不像真核细胞,是由细胞壁来保护的 机械破坏或酶预处理通常用于彻底破坏针对RNA分离的细菌和酵母细胞。 我们提供多种RNA纯化试剂和试剂盒的选择,这些优化后的产品能够实现产量、纯度以及在多个格式选项中细菌和酵母完整性的最大化。
哪咱细菌RNA分离试剂盒更适合你?
  不含溶解程序   快速&简便,20分钟   HTP, 45 分钟   理解的hard-to-lyse gram + 细菌
畅销产品     是的        
包括针对细胞裂解的特定珠     氧化锆珠   氧化锆珠
分离方法 高纯度有机提取物(需要乙醇沉淀)   快速、简便的硅胶柱   可扩展的、使用磁珠的灵活格式   Highest purity & convenience; includes organic extraction & silica column
(no precipitation required)
准备时间 1小时   20 分钟   45 分钟   1小时
起始原料金额 高达 1 x 108 个细胞   高达 1 x 109 个细胞   高达0.3克固体样本或175微升液体样本   高达 109 个细胞
高通量兼容         是的    
试剂盒尺寸大小 100 准备   50 准备   100 准备   50 准备
  立即订购   立即订购   立即订购   立即订购