showcase.par.82472.image.0.0.1
植物组织具有分离RNA动物组织和细胞培养的一些比较独特的特点。 他们的细胞壁可能很难被破坏,并且植物细胞中往往含有大量的化合物,如单宁、酚类以及能影响RNA质量并抑制下游反应的复杂的多糖。 为了最大化RNA产量、纯度及植物在几个格式选项中的完整性,Ambion RNA专家已经开发出经过优化的RNA纯化产品。 这些产品帮助解决了从植物组织中提取RNA、高品质及高产量植物RNA的许多相关问题。
哪种植物RNA分离试剂盒更适合你?
  完美应对困难样本(针叶树组织及种子)   快速及全自动   快速并易于使用   microRNA和小RNA的高效回收
畅销产品             是的
隔离的RNA种类 仅大型RNA分子   仅大型RNA分子   仅大型RNA分子   小型和大型RNA分子
准备时间 60 分钟   45 分钟   20 分钟   30 分钟
起始原料金额 高达1g   高达 10 mg   <250 毫克   0.5 or 250毫克
分离方法 高纯度有机提取物(需要乙醇沉淀)   可扩展的、使用磁珠的灵活格式   快速、简便的硅胶柱   Highest purity & convenience; includes organic extraction & silica column
(no precipitation required)
高通量兼容     是的        
兼容产品     Ambion Plant RNA Isolation Aid
Removes common plant contaminants
  Ambion Plant RNA Isolation Aid
Removes common plant contaminants
  Ambion Plant RNA Isolation Aid
Removes common plant contaminants
  立即订购   立即订购   立即订购   立即订购
移除多糖
植物RNA分离的主要问题之一是存在问题的生物分子,如多酚类化合物和多糖。 Ambion植物RNA分离援助能最大限度地减少这些聚乙烯吡咯烷酮之外的污染物,这些都是具有较高分子量的聚合物,能结合多酚、多糖并预先提取自旋阶梯。
保持和稳定你的RNA
RNAlater解决方案是广泛用于保存完好的动物组织、器官、细胞和细菌的RNA。 使用RNAlater溶液便不再需要立即处理组织样本,亦无须将样本在液氮中冷冻待随后处理。