showcase.par.46021.image.0.0.1
从培养细胞中提取和纯化RNA是使用最广泛的分子生物学技术之一。 这历来是一个高度重复和劳动力密集的过程,需要投入大量的时间,而且往往涉及使用有毒的有机化工原料。 Ambion RNA专家设计出了RNA纯化产品,对来自所培养的细胞,包括采用多种技术格式的细胞悬液(有机萃取、玻璃纤维柱、磁珠及这些组合)的高产量、纯度和完整性进行了优化。 这些选项为用户提供了灵活性、生产量以及产品和价格的选择。
我们还提供不通过分离RNA分析RT-PCR细胞培养裂解物的试剂盒。 这种RNA净化或裂解分析方法可以帮助你在更少的时间内生成相当于或优于那些从纯化RNA得到的实时PCR结果。 一个简单的裂解步骤是维持RNA的完整性,同时消除基因组DNA裂解产生,为提供逆转录和PCR反应作准备。 Cells-to-CT™和Single Cell-to-CT™产品系列提供了细胞研究的超强性能和操控优势。
获取各种不同RNA类型的提取和其他相关技术的信息:
哪种培养细胞RNA分离试剂盒更适合你?
  高纯度、完整的RNA   完整的系统—SYBR引物细胞到定量RT-PCR   完整的系统—TaqMan Master Mix 细胞到定量RT-PCR   完整的系统—1-10个细胞的细胞到定量RT-PCR
推荐 被引用最多的、最畅销的产品       畅销产品   最具创新
准备时间 1 小时)。   10 分钟   10 分钟   10 分钟
细胞裂解法 高纯度有机提取物(需要乙醇沉淀)   Cells-to-CT™ 溶解   Cells-to-CT™ 溶解   Cells-to-CT™ 溶解
包含预扩增试剂       TaqMan PreAmp 预混液
逆转录试剂包括   MuLV   MuLV   Superscript VILO™
包含PCR酶   AmpliTaq Gold   AmpliTaq Gold   Platinum Taq Hi-Fi
包括预混液   SYBR Green   Taqman   Taqman
起始原料金额 高达 1 x 107 个细胞   10–100,000细胞   10–100,000细胞   1–10细胞
应用 全部RNA表达方法   qRT-PCR   qRT-PCR   qRT-PCR
  立即订购   立即订购   立即订购   立即订购
保持和稳定你的RNA
RNAlater解决方案是广泛用于保存完好的动物组织、器官、细胞及细菌的RNA。 使用RNAlater溶液便不再需要立即处理组织样本,亦无须将样本在液氮中冷冻待随后处理。
技术资料