showcase.par.34120.image.0.0.1
血液是针对RNA表达研究和血液生物标志物探索的唯一常规人体组织,因为它可以被很容易地收集。 由于血液一开始就在两小时内的室温下被分解,因此立即冻结样本或添加稳定剂是十分重要的。 对于最准确的基因表达分析和分析结果,我们建议稳定RNA纯化前的血液。 通过稳定的血液做实验:
  • 提供即时及稳定的宿主基因转录
  • 允许收集和分析之间的延迟(实地工作)
  • 允许样品长期存放
血浆且有非常高的核糖核酸(RNase)活性,最大限度地减少这种活性是所有血液RNA分离过程的关键。 Life Technologies针对稳定血液样本中的RNA提供了两个选项;血液样本可直接绘制成Tempus™血液RNA管,它含有一个稳定的试剂,或RNAlater稳定性解决方案可以在采集后迅速增加到血液样本中。
哪种血液样本中的RNA分离试剂盒更适合你?
  针对液体样本进行优化   去除非有核红细胞特定试剂盒   从稳定的血液样本中进行HTP纯化优化   无需净化!
直接从500微升血液中得到的高品质qPCR结果
  直接取自完整血液的高RNA产量,无需要分离白细胞
畅销产品                 是的
兼容稳定试剂 EDTA, Heparin, Citrate, RNAlater   EDTA、肝素、枸橼酸   Tempus™ 或 PaxGene 管   Tempus™ 或 PaxGene 管   EDTA, Heparin, Citrate, RNAlater
包含稳定剂                 是的
RNAlater
分离方法 高纯度有机提取物(需要乙醇沉淀)   快速、简便的硅胶柱   可扩展的、使用磁珠的灵活格式   直接溶解,无需净化   高度纯化及便利性;包括有机物萃取及硅胶柱(无需沉淀)
准备时间 1小时   20 分钟   2小时内的12管   96 1小时内的样本   30 分钟
高通量兼容         是的   是的    
  立即订购   立即订购   立即订购   立即订购   立即订购
如需了解更多关于血液工作的信息,请查看我们的技术文章:
介绍LeukoLOCK™ Total RNA分离系统的一个视频指南
获取Adobe Flash播放器