showcase.par.30424.image.0.0.1
获得高品质的、完整的RNA往往是许多基本分子生物学应用的第一步也是最关键的一步,如基因表达分析、微阵列分析、RNA测序。 从组织样本中分离完整的Total RNA具有不同的物理和生化性质的组织难度。 例如,许多RNA分离方法会如同其他组织那样正常工作,如肝组织,但不包括纤维组织,如心脏、脂肪组织(如大脑、富核酸组织,如目前富有挑战性的脾RNA分离)。 我们提供广泛的Ambion RNA分离产品,以及您可能需要从大多类型的组织中获得纯净、完整的RNA高产量的支持。
获取各种不同RNA类型的提取和其他相关技术的信息:
哪种组织RNA分离试剂盒更适合你?
  针对高纯度及完整RNA的权威标准   简单、可靠、快速的方法   从微型样品中进行一致性隔离(LCM和细针穿刺)   最高纯度的TRIzol + 纯化柱,无需沉淀   HTP格式,针对严格应用而设计
畅销产品 Most cited,
Top seller
分离方法 高纯度有机提取物(需要乙醇沉淀)   快速、简便的硅胶柱   快速及简捷的低洗脱硅胶柱   Highest purity and convenience; includes both organic extraction and silica column
(no precipitation required)
  Scalable, flexible format for highest purity; includes organic extraction and magnetic beads
(no precipitation required)
准备时间 1小时   20 分钟   15 分钟   1小时   <1小时
起始原料金额 高达 100 mg   10毫克至100毫克   10细胞到10毫克   高达 100 mg   高达 100 mg
高通量兼容                 是的
准备规格 100 准备   50 准备   50 准备   50 准备   96 准备
  立即订购   立即订购   立即订购   立即订购   立即订购
通过动物组织的RNA产量
RNA含量因组织、细胞类型和生理状态等因素的不同相差甚大。 此图表提供从各种细胞和组织中进行RNA产量预估的一般准则。
表1. 1毫克各种组织的Total RNA产量。
保持和稳定你的RNA
RNAlater解决方案是广泛用于保存完好的动物组织、器官、细胞及细菌的RNA。 使用RNAlater溶液便不再需要立即处理组织样本,亦无须将样本在液氮中冷冻待随后处理。