mirVana™试剂盒系列
mirVana™ miRNA分离试剂盒采用快速的方法,可以从组织和细胞中分离包括小RNA在内的总RNA,如microRNA (miRNA)、小分子干扰 RNA (siRNA) 和核内小分子 RNA (snRNA)。mirVana™ miRNA分离试剂盒采用有机总RNA提取法,然后利用特殊设计的结合和清洗溶液在GFF (玻璃纤维滤片) 上进行纯化。
试剂盒可高效回收所有RNA:
- 长片段mRNA和低至10个碱基长度的核糖体RNA
- 几乎所有细胞和组织类型
RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit
该试剂盒还可提供用于富集200个碱基及以下的RNA的试剂及操作流程,提高了溶液杂交、RNA印迹分析及qRT-PCR等小RNA检测方法的灵敏度。mirVana™ miRNA分离试剂盒可高效纯化10 nt以上的所有RNA,还可用于分离RNA片段,尤其是富集或缺失的小RNA。
mirVana™ PARIS™试剂盒提供了一种独特且通用的方法,可实现同一样本中天然蛋白与包括小RNA在内的所有RNA的定量回收,如miRNA、siRNA、snRNA和snoRNA。从同一样本中分离小RNA、总RNA和蛋白质的能力极大地简化了蛋白质水平与mRNA和miRNA或siRNA水平的相关性。