PureLink® RNA 小量试剂盒
PureLink® RNA小量提取试剂盒可从多种细胞和组织中快速进行总RNA柱式纯化。
- 小于20分钟的高质量RNA
- 从单一的提取物中纯化高达1,000微克的RNA
- 无害组织(酚/氯仿)提取液裂解
使用现成的Total RNA
使用PureLink® RNA小量提取试剂盒分离获得的总RNA可用于需要高质量的总RNA的多种下游应用领域。
- RT-PCR
- 实时 PCR
- cDNA 合成
- 核酸酶保护分析
图 1. 了解高质量RNA。 RNA was purified from 1x106 HeLa cells TRIzol® Reagent, the ChargeSwitch® Total RNA Cell Kit, the PureLink® RNA Mini Kit, and the TRIzol® Plus Purification System. (A) A260/A280 and A260/A230 and (B) RNA Integrity Numbers (RIN) were assessed using a spectrophotometer and an Agilent Bioanalyzer.