流感检测需要几个不同的步骤,包括提取病毒RNA,将病毒RNA逆转录为cDNA,和通过实时PCR对已知亚型序列的扩增和检测。 Life Technologies公司针对这一过程的每一环节都提供了高性能产品。
我们的流感研究产品包括:
用于检测的研究工具
步骤1. 提取病毒RNA
PureLink® 病毒RNA/ DNA小量提取试剂盒
从无细胞样品(如血清、血浆和细胞培养物)中提取高质量、高浓度的病毒DNA和RNA,为下游应用(如实时PCR)提供理想的核酸。 可以离心柱和96孔板的形式提供,便于快速、方便地提取
iPrep™ PureLink®病毒试剂盒
iPrep™ PureLink®病毒试剂盒可通过一道简单而标准的操作步骤,使用磁珠技术从各种无细胞样品中提取出病毒RNA。
iPrep™纯化仪
iPrep™纯化仪是一个密闭系统型台式仪器,提供了广泛的试剂盒产品组合,可使核酸纯化实现全自动化。 它可在30分钟内处理达13个样品,使样品在预填充、密封的试剂筒中保持完整性。 只需上样到试剂筒,加入样品,然后选择一项实验方案。
步骤2。 逆转录和扩增cDNA
SuperScript® III Platinum ®一步法实时qRT-PCR试剂盒
结合最强大的逆转录酶和DNA聚合酶技术,以一种便捷、高通量的一步反应模式,提供精准的基因表达分析。
步骤 3: 检测流感亚型
用于H1N1流感病毒检测的引物和探针
新产品–流行性H1N1/09检测套装V 2.0
本产品采用疾病控制与预防中心(CDC)授权的实验设计。 包括CDC流感2009 A(H1N1) pdm实时rRT -PCR检测方案所需的引物和探针。
货号4456927–不在美国或日本销售
请联系您当地的销售代表
新产品 -流行性H1N1/09​​检测对照V 2.0
包括5 个对照(4 个阳性对照(每个检测1个)和1个阴性的模板对照)。
货号4456926 - 在美国和日本有售。
请联系您当地的销售代表
A型流感病毒筛查试剂盒
定制的TaqMan®甲型流感检测试剂盒2.0(不在美国或日本销售)
用于最初的甲型流感筛查,该试剂盒提供了一种一致、快速且无比易用的标准化程序,用于检测来源于各种样品的甲型流感病毒核酸。 这些试剂盒包含RT-PCR试剂,阳性对照和用于检测甲型流感的TaqMan®探针。
步骤 4: 运行实时PCR
7500快速DX实时PCR仪
Applied Biosystems ®7500快速Dx实时PCR仪装载有SDS V1.4软件,是一款96孔、5色实时PCR仪,可用于体外诊断。
7500快速实时PCR系统
针对快速循环进行了全面优化,可在不到30分钟内7500快速输出高品质的结果。
适于各种样品通量
7500快速服务协议
7500快速检验(IQOQ)和仪器性能验证服务
联系我们
相关信息
出版物