保护从不间断
Thermo Scientific 生物安全柜 (BSC) 每一天都为您提供经认证的性能和保护。这是普通的安全柜做不到的。不同之处在于我们的设计: 
  • Thermo Scientific SmartFlow 技术采用双直流电机,可实时地自动平衡安全柜的空气流入和下行气流速度。 
  • 数字化气流验证 (DAVe) 报警信号和超出规格的情况可以提升保障 
下载免费宣传册 ›
精选生物安全柜和超净工作台
生物安全柜和超净工作台目录
水平流超净工作台在全球各地都有使用,为不需要个人或环境保护的应用提供产品或样品保护。这些超净工作台通过采用受控的空气层流和过滤,以最低的运营成本提供产品保护。
II 级生物安全柜由 TUV 和 LNE 进行 EN12469 认证,全球普遍使用,特别是在欧洲。采用人体工程学和可持续设计,以最低的运营成本为大多数生命科学和细胞培养应用提供卓越的保护。
美国国家科学基金会列出 II 级 A2 型生物安全柜在全球普遍使用,特别是在北美。采用人体工程学和可持续设计,以最低的运营成本为大部分生命科学和细胞培养应用提供卓越的保护。
点击在线选择指南观看互动视频,阅读有关生物安全柜如何提供保护、提升效率和舒适度的文章,最终找到适合您实验室的生物安全柜 。
专题视频
经 EN 12469 认证的 Thermo Scientific 生物安全柜动画演示
经 NSF 49 认证的 Thermo Scientific 生物安全柜动画演示