TaqMan™拷贝数测定试剂盒基于TaqMan?MGB探针化学,使用 Applied Biosystems™实时荧光定量PCR仪器和软件来评估基因组DNA靶标的拷贝数。 试剂盒和仪器的联用有利于获得特异性,可重复,易于解读的拷贝数结果。 另外,该方法快速,简便,能在数个小时内完成,而传统的拷贝数分析方法则需要数天时间。 TaqMan 拷贝数测定试剂盒的工作流程可以自动化,使得可在一天内处理数百乃至数千个样本。 作为研究拷贝数变异最简单的方法,TaqMan 拷贝数检测试剂盒订购方便,流程简单,能够快速给出结果。 
请使用我们下面的搜索工具,找到您所需要的单管 TaqMan检测试剂盒。
检测试剂盒搜索工具 - 查找和购买最适合于您的单管TaqMan检测试剂盒:
所有格式和定制设计检测试剂盒
通过两个定制检测试剂盒选项都可以向我们的TaqMan检测试剂盒设计通道提交靶标序列。 产生特异性强,具有可重复性,易于解读的拷贝数结果,从而为拷贝数分析提供了一种灵活的靶标方式,适合于验证研究和大量样本筛查。
通过TaqMan 定制板服务,订购预制的快速或标准96- 或384-孔板的拷贝数检测试剂盒。 节省大规模实验时间和消耗资源
在双重实时荧光定量PCR中同时进行内参分析和拷贝数分析,检测人和大鼠基因组拷贝数变异。
QuantStudio 12K Flex 实时 PCR 系统
资源
下载TaqMan™文档文件
手册: TaqMan 分析试剂盒在遗传变异研究中的应用
快速参考卡: TaqMan 检测试剂盒在遗传变异研究中的应用
应用说明: 设计通道和TaqMan拷贝数检测试剂盒验证
产品通告: TaqMan拷贝数检测试剂盒
产品概述: TaqMan拷贝数检测试剂盒
海报: TaqMan 药物代谢和拷贝数分析试剂盒覆盖的PharmaADME联盟核心标记物
高风险孤独症家庭稀有拷贝数检测及其在ASD人群中的普遍性。
相关支持