哪种TaqMan® MicroRNA或非编码RNA分析/芯片产品适合您使用?
业内最齐全的MicroRNA和非编码RNA qPCR分析选择
TaqMan®分析是基于TaqMan® MGB (小沟结合物) 探针和5’-核酸酶分析试剂的探针和引物组,它采用了最先进的定量基因表达技术。
需要更多时间方可获得结果——非设计分析
- 高特异性、灵敏度和宽动态范围,适用于非编码RNA研究
- 即用型产品: TaqMan®分析无需优化,节省了qPCR分析设计所需的劳动成本和费用,且无需相关的生物信息学专业知识
规格
- 可提供方便的单管规格,适用于定量miRNA和非编码RNA (ncRNA) 研究
- 384孔微流体芯片只能在我们的ViiA™ 7和7900HT快速实时荧光定量PCR系统上使用,适用于miRNA表达谱研究
- OpenArray®反应板可与OpenArray®实时荧光定量PCR系统配合使用,满足高通量表达谱分析需要
我想要使用Life Technologies设计的引物和探针组 (分析)
根据形式和研究领域从Life Technologies科学家设计的各种引物和探针组 (分析) 中选择。
| 您想要使用哪种形式的分析? | 您从事哪种类型的研究? | 使用此TaqMan®分析/芯片产品 |
|---|---|---|
| 单管 | 目的microRNA分析 | TaqMan® MicroRNA 分析 (TaqMan® MicroRNA Assay) |
| Pri-miRNA (人/啮齿动物) 分析 | TaqMan® Pri-miRNA分析 | |
| 长链非编码RNA (人/啮齿动物) 分析 | TaqMan®非编码RNA分析 | |
| 384孔微流体芯片 | 使用有限的样本或材料 (人/啮齿动物) 进行所有已知miRNA谱分析 (miRBase v14) | TaqMan® Array MicroRNA卡片 |
| OpenArray®反应板 | 大规模表达谱分析 (人/啮齿动物) | TaqMan® OpenArray® MicroRNA芯片 |