TaqMan® SNAP分析
Applied BiosystemsTaqMan 5'-核酸酶测定化合物可以快速简单地获得单核苷酸多态性(SNP)基因分型的结果。 我们众多系列中的每种预设计的TaqMan SNP基因分型分析都包括两种等位基因特异性TaqMan MGB探针,含有不同的荧光染料和一对PCR引物对以检测特定的SNP靶标。 这些TaqMan探针和引物组(分析)与基因组独特地匹配,与目的等位基因独一无二地特异性配对。TaqMan SNP基因分型分析可提供超过620万种预设计的48,96,384孔和OpenArray实时PCR仪器,您可以选择最适合您基因分型需求的工作流程。
TaqMan SNP基因分型用户指南›
分析搜索和订购工具
TaqMan SNP基因分型分析规格
查看TaqMan SNP基因分型分析的规格和文件。
使用TaqMan自定义镀层服务将您的TaqMan SNP 基因分型分析预镀成快速或标准的96或384孔板。 非常适合分析大量样本的几个SNP或大量SNP的几个样本。
自定义TaqMan分析用于在任何有机体中对任何可能的SNP进行基因分型研究。
TaqMan OpenArray基因分型板可实现中等密度基因分型的最高样品通量: 使用QuantStudio 12K Flex实时荧光定量PCR(RT-PCR)系统,每天可分析超过110,000种基因分型。
使用我们最新的分析搜索工具搜索超过450万个TaqMan SNP基因分型分析十分简单。 观看本短片,了解查找最适宜的TaqMan 基因表达分析是何等的简单。
资源
手册: TaqMan分析用于遗传变异研究
快速参考卡: TaqMan分析用于遗传变异研究
产品公告: TaqMan SNP基因分型分析
用户指南: TaqMan SNP 基因分型分析
TaqMan Genotyper软件中的质量值
增加TaqMan Genotyper软件的调用率
支持