Gene Expression Assays
TaqMan®基因表达分析
TaqMan®基因表达分析由一对未标记的PCR引物与一条TaqMan®探针所组成,后者的5'端由FAM™或VIC®染料标记,同时其3'端结合了小沟结合物(minor groove binder, MGB)与非荧光性淬灭基团(NFQ)。我们提供超过130万种预设计TaqMan®基因表达分析,涵盖了23个物种,同时存在单支反应管、96孔板、384孔微流体卡和OpenArray®等供货形式。
立即询价
请使用我们下方的搜索工具来查找您所需要的单管分析。
分析搜索工具 - 查询和订购您的单管TaqMan®分析:
Loading.
您正在进行何种实验?
针对任何物种中的基因或剪接变异体研究需要,设计您自定义的TaqMan®基因表达分析。
TaqMan®基因表达分析同时提供了易用的96孔板与更高通量的384孔微流体卡两种形式。您可通过的我们Gene Signature Panel中的汇总列表选购,或自定义您自己的平板和芯片卡。此外,您也可使用我们的TaqMan® 定制铺盘服务,通过任何预设计或自定义分析配置384孔板。
OpenArray®技术是一类经济的实时PCR解决方案,用户通过在QuantStudio™ 12K Flex实时定量PCR系统中应用OpenArray®模块,每天可完成数以百计的样本研究。每一块OpenArray®平板都能够装载与传统384孔板同样多的样本。
DNA Anniversary
TaqMan®基因表达分析简介
通过观看本项“TaqMan®基因表达分析简介”的视频,来了解更多关于TaqMan®基因表达分析的相关信息。本视频将为您提供一个轻松而又透彻的TaqMan®基因表达分析概貌,内容广泛覆盖了包括TaqMan®化学技术、搜索、选择、订购与使用这些分析等不同主题。